Merck
O9755
Supelco
Ölrot O
BioReagent, suitable for electrophoresis
Synonym(e):
1-([4-(Xylylazo)xylyl]azo)-2-naphthol, 1-[2,5-Dimethyl-4-(2,5-dimethylphenylazo)-phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 27, Solvent Red 27
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.49
Farbindexnummer:
26125
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
mp (Schmelzpunkt)
120 °C (dec.) (lit.)
λmax
359 nm
518 nm (2nd)
Eignung
suitable for electrophoresis
SMILES String
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
InChIKey
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ölrot O ist für die Lipid/Lipoprotein-Färbung auf Celluloseacetat geeignet. Es wird eine 0,2%ige Stammlösung in Methanol hergestellt. Die Stammlösung (35 ml) wird unmittelbar vor der Färbung mit 10 ml 1 M NaOH verdünnt. Der Farbstoff fällt während der Färbung aus. Nach der Färbung (1 Std.) wird die Membran in Methanol:Glycerin (1:3) entfärbt. Ölrot O wird oft für die Verwendung mit Agarose zitiert.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Agarose-gel electrophoresis of lipoproteins.
Opplt, J.J. et al.
CRC Handbook of Electrophoresis, 1, 151-182 (1980)
Jingxuan Li et al.
Cardiovascular research, 117(2), 450-461 (2020-01-25)
Eva-1 homologue 1 (Eva1a) is a novel protein involved in the regulation of cardiac remodelling and plaque stability, but little is known about its role in re-endothelialization and the development of atherosclerosis (AS). Thus, in the present study, we aimed
Thuc T Le et al.
PloS one, 7(11), e51092-e51092 (2012-12-12)
Hepatic microvesicular steatosis is a hallmark of drug-induced hepatotoxicity and early-stage fatty liver disease. Current histopathology techniques are inadequate for the clinical evaluation of hepatic microvesicular steatosis. In this paper, we explore the use of multimodal coherent anti-Stokes Raman scattering
Metodi V Stankov et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 280-287 (2009-10-07)
Mitochondrial dysfunction as a consequence of mitochondrial DNA (mtDNA) depletion due to therapy with nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTI) has been proposed as a pathogenic mechanism leading to lipoatrophy in HIV-infected patients. The aim of our study was to
Jacques-Antoine Haefliger et al.
PloS one, 8(1), e55198-e55198 (2013-02-06)
Connexin36 (Cx36), a trans-membrane protein that forms gap junctions between insulin-secreting beta-cells in the Langerhans islets, contributes to the proper control of insulin secretion and beta-cell survival. Hypercholesterolemia and pro-atherogenic low density lipoproteins (LDL) contribute to beta-cell dysfunction and apoptosis
Artikel
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.