234117
Ölrot EGN
powder
Synonym(e):
Solvent Red 26
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Carbon > 64.7%, Nitrogen > 12.1%
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
λmax
521 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥14000 at 352-360 nm in chloroform at 0.02 g/L
≥25000 at 517-525 nm in chloroform at 0.02 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccccc1\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C25H22N4O/c1-16-8-4-7-11-21(16)26-27-22-14-18(3)23(15-17(22)2)28-29-25-20-10-6-5-9-19(20)12-13-24(25)30/h4-15,30H,1-3H3/b27-26+,29-28+
InChIKey
NRBKWAQSLYBVSG-ZDXBJJIESA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable