Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,90 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP/NF
form
powder
quality
reagent for Ph. Eur.
εmax
≥575 at 489-499 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
InChI key
ALLOLPOYFRLCCX-VHEBQXMUSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| agency Ph. Eur., USP/NF | agency certified by the BSC | agency - | agency certified by the BSC |
| quality reagent for Ph. Eur. | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudanrot G
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1229-55-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?