Merck
O1383
Sigma-Aldrich
Oleinsäure
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
Beilstein:
1726542
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
palm oil
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99% (GC)
Form
viscous liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Ölsäure ist eine einfach ungesättigte Omega-9-Fettsäure, die durch die Dehydrierung von Stearinsäure entsteht. Sie wird anschließend weiter dehydriert und verlängert, um Mitglieder der n-9-Fettsäurefamilie herzustellen. Ölsäure ist keine essenzielle Fettsäure (EFA). Die Zugabe von Ölsäure zu Zellkulturen verringert jedoch den Energiebedarf.
Ölsäure vermittelt die vollständige Oxidation von Fettsäuren im Sirtuin 1-Proliferator-aktivierter-Rezeptor-γ-Koaktivator−1α--Signalweg (SIRT1-PGC-1α). Ölsäure weist antiinflammatorische Eigenschaften in Bezug auf Atherosklerose und Insulinresistenz auf. Ölsäure hemmt die Permeabilität an den Gap Junctions und fördert die Glucoseaufnahme in Astrozyten. Ölsäure trägt durch die Erhöhung der Glucoseaufnahme und die Aktivierung der Proteinkinase C (PKC) zur Proliferation von Nervenzellen bei. Ölsäure ist für das Axonwachstum und die Bildung von Neuronenclustern essenziell.
Anwendung
Ölsäure wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Experimente zur Fettsäureoxidationsrate in Myotuben und in Sirt1-Enzymassays
  • quantitative Bestimmung ihrer Wirkung auf Lipidtröpfchen mittels optischer Diffraktionstomographie
  • Fettsäurequelle im Medium für primäre Hepatozytenkultur
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Vorsicht
Ungesättigte Fettsäuren unterliegen der Oxidation und Peroxidation. Die Zugabe in Form von Fettsäure-Komplexen sollte erwogen werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Beneficial effect of fish oil on human brain (2009)
Three-dimensional label-free imaging and quantification of lipid droplets in live hepatocytes
Kim K, et al.
Scientific Reports, 6(10), 36815-36815 (2016)
Oleic acid stimulates complete oxidation of fatty acids through protein kinase A-dependent activation of SIRT1-PGC1alpha complex
Lim JH, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(10), 7117-7126 (2013)
The role of proliferator-activated receptor gamma coactivator-1alpha in the fatty-acid-dependent transcriptional control of interleukin-10 in hepatic cells of rodents
Morari J, et al.
Metabolism, Clinical and Experimental, 59(2), 215-223 (2010)
Joyce Wang et al.
BMC genomics, 15, 415-415 (2014-06-03)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is an obligate intracellular pathogen that infects many ruminant species. The acquisition of foreign genes via horizontal gene transfer has been postulated to contribute to its pathogenesis, as these genetic elements are absent from its
Artikel
Lipid Induced Insulin Resistance