If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 535,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
oleic acid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
General description
Application
- Gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung von Fettsäuren aus Blutplasmaproben nach ihrer Methylderivatisierung durch Gaschromatografie mit großvolumiger Injektion in Kombination mit Vakuum-Ultraviolett-Spektroskopie (GC-VUV)
- Bestimmung der Fettsäurenzusammensetzung von Sonnenblumenöl, das aus 93 verschiedenen Sonnenblumenarten extrahiert wurde, mittels Nahinfrarot-Reflexionsspektroskopie (NIRS) in Kombination mit einer modifizierten Regression der partiellen kleinsten Quadrate (MPLS) und einer Regression der partiellen kleinsten Quadrate (PLS)
- Trennung und Quantifizierung von Palmitin-, Öl-, Linol- und Linolensäure aus 186 Proben von Sanddornöl mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR) in Kombination mit vier verschiedenen Kombinationen von multivariaten Kalibrierungsverfahren— Regression der partiellen kleinsten Quadrate (PLS), PLS-uninformative Variable Elimination (UVE), PLS-competitive Adaptive Reweighted Sampling (CARS) und MLR-UVE (multiple lineare Regression)
- Multirückstandsanalyse von Ölsäure und anderen verwandten Fettsäuren unter Verwendung eines derivatisierungsfreien Verfahrens auf der Grundlage von Gaschromatografie-Flammenionisationsdetektor (GC-FID)
- Ultrahochleistungsflüssigchromatografie(UHPLC)-Massenspektrometrie-basierte Trennung, Identifizierung und Bestimmung von acht gesättigten und ungesättigten Fettsäuren in acht verschiedenen im Handel erhältlichen Proben von Olivenöl ohne vorherige Probenbehandlung
- Entwicklung eines Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie(LC-MS)-Verfahrens zum Messen von sieben Fettsäureestern von Hydroxyfettsäuren (FAHFA), vier Fettsäuren und vier kardiovaskulären Biomarkern in Plasmaproben von 57 gesunden Individuen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| assay ≥98.5% (GC) | assay - | assay ≥99% (GC) | assay 65.0-88.0% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleinsäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf