364525
Oleinsäure
technical grade, 90%
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualität
technical grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Assay
90%
Form
liquid
semisolid
waxy solid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
microbiology
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Angaben zum Gen
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter