Wichtige Dokumente
M6638
[Met5]Enkephalin -acetat (Salz) Hydrat
≥95.0% (HPLC), powder
Synonym(e):
Enkephalin M, [5-Methionin]Enkephalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
acetate, 2.5-20%
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(CNC(CNC([C@@H](N)CC(C=C2)=CC=C2O)=O)=O)=O)N[C@@H](CCSC)C(O)=O.CC(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C27H35N5O7S.C2H4O2.H2O/c1-40-12-11-21(27(38)39)32-26(37)22(14-17-5-3-2-4-6-17)31-24(35)16-29-23(34)15-30-25(36)20(28)13-18-7-9-19(33)10-8-18;1-2(3)4;/h2-10,20-22,33H,11-16,28H2,1H3,(H,29,34)(H,30,36)(H,31,35)(H,32,37)(H,38,39);1H3,(H,3,4);1H2/t20-,21-,22-;;/m0../s1
InChIKey
NNACMJQGYXGHNE-DUQFDOSRSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386) , OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613) , OPRM1(25601)
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)