If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 617,00 € 462,75 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Application
- zur Herstellung Cysteamin-modifizierter Goldnanopartikel (AuNP)PMID 19754152
- zur Herstellung von SU-8-Mikrostäbchen, bei denen die Amingruppe von Cysteamin mit den nicht umgesetzten Epoxidringen reagiert, die auf der Oberfläche der Partikel angesiedelt sind, wodurch diese geöffnet werden und eine kovalente Bindung eingehen
- zur Förderung der In-vitro-Entwicklung von in-vitro-gereiften und -befruchteten Oozyten des SchweinsPMID 7669846
- in Studien zur Verdeutlichung der Wirkung von Cysteamin auf den Abbau von cystinotischen Leukozyten-Kornfraktionen von Cystin mittels eines DisulfidaustauschesPMID 4026796
- als RadioprotektorPMID 3802101
- zur subkutanen Verabreichung in Ratten zwecks Untersuchung seiner Sperrwirkung auf die Absonderung von Somatostatin ohne Modifizierung des pankreatischen Insulin- und Glucagongehalts PMID 6131850
- als Scavenger in elektrophoretischen Gelen (Essigsäure-/ Harnstoffgele)PMID 8197135
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (RT) | description ~95% | description ≥97.0% (RT) | description ≥99% |
| assay ≥98.0% (RT) | assay ~95% | assay ≥97.0% (RT) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf