Produktname
Bradykinin -acetat (Salz), powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
0.1 M acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Verwandte Kategorien
Application
- um die Kontraktion des Ileums von Meerschweinchen zu stimulieren
- als Kontraktionsmittel in Fibroblasten
- bei der Stimulation des Endothels von subkutanen menschlichen Arterien
- zur Auslösung von Ca2+-Signalen in der hybriden Neuroblastom-Gliom-Zelllinie NG108-15
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?