Fortfahren mit
I5154
IgG1, Kappa aus human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Humanes IgG1-κ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
42
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
assay
>95% (SDS-PAGE)
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.[1] IgG1 ist der am reichlichsten vorhandene Vertreter des IgG-Untertpys
IgG1 (κ) aus humanem Myelom wird durch Fraktionierung, Ionenaustausch und Affinitätschromatographie aus menschlichem Plasma aufgereinigt.
Application
Aufgereinigtes IgG1 (κ) kann als Immunglobulin-Kalibrator, Referenz-Antigen, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunassays einschließlich ELISA, Dotblot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion, Immunelektrophorese, Hämagglutination und Zellbindungstests verwendet werden. IgG1 (κ) aus humanem Myelom wurde zur Beurteilung der T-Zell- und B-Zell-Reaktionen Mäusen injiziert (500 μg)[2] und wurde außerdem für eine Durchflusszytometrie in CHO-Zellen verwendet.[3]
Physical form
Lösung in 0,02 M Tris-gepufferter Kochsalzlösung, pH 8,0.
Analysis Note
Identität wird durch Immunelektrophorese und per indirektem ELISA ermittelt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5029I5404M9035
description
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
description
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
description
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
description
clone MOPC 31C, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)