Fortfahren mit
I4506
IgG aus Humanserum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Human-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 547,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 856,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.750,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
ELISA: suitable, dot immunobinding: suitable, immunoelectrophoresis: suitable, western blot: suitable
Application:
DIBA, ELISA, IEP, WB
Citations:
228
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
composition
Protein, ≥90%
technique(s)
ELISA: suitable, dot immunobinding: suitable, immunoelectrophoresis: suitable, western blot: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Aufgereinigtes Human-IgG wird aus gepooltem normalem Humanserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie isoliert. Das Produkt wird als im Wesentlichen salzfreies (weniger als 1 % Natrium) lyophilisiertes Pulver geliefert.
Application
IgG aus Humanserum wurde in einer Konzentration von 1,274 mg/ml als Standard im ELISA zur Bestimmung der Antikörperreaktionen auf Porphyromonas gingivalis und Prevotella intermedia eingesetzt.[1] Es wurde zur Immunmarkierung von Vero-, BHK- und PtK2-Zellen in einer Konzentration von 0,2 mg/ml eingesetzt.[2] IgG aus Humanserum wurde als Standard in der SDS- PAGE von Anti-Shigella LPS-Antikörpern eingesetzt.[3]
Biochem/physiol Actions
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.[4]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5131I4131I5006
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
ELISA: suitable, immunoelectrophoresis: suitable, dot immunobinding: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
composition
Protein, ≥90%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG aus Humanserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Artikel
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Glycan profiling of monoclonal antibodies using Ascentis® Express ZIC®-cHILIC columns enables high-resolution IgG glycan separation with improved efficiency and speed.
Verwandter Inhalt
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I4506-500MG04061833856864
I4506-100MG04061833856840
I4506-50MG04061833856871
I4506-10MG04061833856857
Questions
1–10 of 18 Questions  
  1. Hello, I was wondering if the molar extinction coefficient is available for the reference i4506-500mg? Thanks for your help
    1 answer
    1. The accepted molar extinction coefficient for human IgG is ~210,000 cm-1M-1. The A0.1%280 value is 1.38.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/100/203/i4506dat.pdf
      Helpful?
  2. 1.本IgG試薬は、何人の健常人の血漿プールから得られたものでしょうか? 2.本IgG試薬は医薬品「静注用免疫グロブリン(IVIG)」と同等品と考えてよろしいでしょうか?   炎症抑制活性が確認された例はあるでしょうか? 精製度はIVIGと比較してどうでしょうか?
    1 answer
    1. The number of donors is not recorded for the original starting raw material. Historically, donor numbers for the plasma raw material are estimated to range from 1600 to 2000 individuals. No anti-inflammatory characterization has been performed. This product is intended for research use only. Unless otherwise stated this product is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Helpful?
  3. What is the proportion of IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4 in this product?
    1 answer
    1. In human serum, the 4 subclasses of human IgG are present at the approximate proportions of 66%, 23%, 7% and 4%, respectively.
      Helpful?
  4. How is this standard reconstituted?
    1 answer
    1. The product is essentially a salt-free preparation and should be reconstituted to a minimum concentration of 1 mg/ml with a saline solution containing 150 mM NaCl.
      Helpful?
  5. What is the expected MW of the product?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined on a lot to lot basis. According to published literature, the molecular weight of Immunoglobulin G (IgG) is approximately 150 - 160 KDa. Historical data available for this product indicates that in SDS-PAGE electrophoresis this material will have multiple bands ranging from 155 kDa - 220 kDa.
      Helpful?
  6. Necesito saber la secuencia de la proteína o el número para buscarla en uniprot
    1 answer
    1. The protein sequence is not determined for this product. Human IgG has 4 subclasses: IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. These are present in serum at approximately 66%, 23%, 7% and 4%, respectively.
      Helpful?
  7. What is the isoelectric point of this
    1 answer
    1. This product is not tested on a lot-to-lot basis to determine the isoelectric point. However, historical data indicates an isoelectric point range of 6.1 - 8.5.
      Helpful?
  8. Is product I4506, because it is derived from human serum, considered to potential biohazard?
    1 answer
    1. As indicated in the corresponding Data Sheet at the link below: "BIOHAZARD: Handle as if capable of transmitting infectious agents". The source material is tested and found negative for antibody to HIV, antibody to HCV, and for HbsAG.
      Please see the link below to review the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/100/203/i4506dat.pdf
      Helpful?
  9. What is the recommended storage method for item I4506, IgG from human serum, after reconstitution?
    1 answer
    1. After reconstitution, keep aliquots at 2-8°C for short-term use (up to 4 weeks) and store the remaining aliquots at -20°C.
      Helpful?
  10. What is the significance of absorbance at 280 nm (E280 1% = 14)?
    1 answer
    1. The absorbance at 280 nm (E280 1% = 14) indicates the percent extinction coefficient (ϵ1%).
      Helpful?
1–10 of 18 Questions  