Fortfahren mit
L8754
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne)
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder
Synonym(e):
Phaseolus vulgaris Agglutinin, PHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Phaseolus vulgaris
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Phaseolus vulgaris
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
≤62.5 μg per mL agglutination activity, ≤10 μg/mL mitogenic activity
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
General description
PHAs sind Kohlenhydrat-bindende Proteine. Es wurden mehrere Arten von PHAs identifiziert, vorwiegend in Leguminosen.
Phytohämagglutinin (PHA) ist ein Lektin, das in Pflanzen zu finden ist (vor allem in Hülsenfrüchten). Es wird aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne) gewonnen und wirkt als Mitogen in Kulturen von menschlichen Leukozyten.
Application
Es wurde außerdem als Antigen verwendet, um in vivo die T-Zell-vermittelte Reaktionsfähigkeit des Immunsystems zu messen.
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne) wurde im Phytohämagglutinin(PHA)-Assay und bei der Bewertung der zellulären und humoralen Immunität eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
PHA besteht aus zwei Molekularspezies, einem Erythroagglutinin (PHA-E) mit niedriger mitogener und hoher erythroagglutinierender Aktivität sowie einem Leucoagglutinin (PHA-L) mit hoher mitogener und hoher leucoagglutinierender Aktivität, aber sehr niedriger erythroagglutinierender Aktivität.
PHA-E ist nicht blutgruppenspezifisch, die Agglutination kann aber durch bestimmte Oligosaccharide gehemmt werden. PHA-P ist die Proteinform von PHA vor Trennung und Aufreinigung von Erythroagglutinin und Leucoagglutinin. PHA-M ist die Mucoproteinform. Konjugate werden aus den entsprechenden aufgereinigten Lektinen zubereitet.
Analysis Note
Die Agglutinationsaktivität wird in mg/ml angegeben und durch serielle Verdünnungen einer 1-mg/mL-Lösung bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%ige Humanerythrozyten-Suspension in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 6,8, nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert. Die mitogene Aktivität wird durch den BrdU-Einbau in HeLa-Zellkulturen bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2769L8902L1668
description
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder
description
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
potency
≤62.5 μg per mL agglutination activity, ≤10 μg/mL mitogenic activity
potency
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.), ≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity, ≤5 μg/mL mitogenic activity
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.