Merck
L4144
Sigma-Aldrich
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Phaseolus vulgaris Agglutinin, PHA
Größe auswählen
5 MG
€ 566,00
€ 566,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 566,00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 566,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity
≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
salt, free
Löslichkeit
DPBS: 5 mg/mL, slightly hazy, colorless
Eignung
leucocyte agglutination activity tested
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Lektine sind kohlenhydratbindende Proteine,[1] die aus vier Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von 125 kDa bestehen.[2] Leukoagglutinin PHA-L ist ein Pflanzenlektin, das von den Neuronen in das zentrale Nervensystem transportiert wird.[3]
Anwendung
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne) wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • als Positivkontrolle bei der Behandlung von Zellen[4]
  • zur Stimulation von Zellkulturen für die Analyse der Lymphozytenproliferation[5]
  • zur Stimulation von T-Zellen[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Lektin führt zur Agglutination von Zellen und zur Ausfällung von Polysacchariden und Glykoproteinen.[1] Es steht mit toxischen Allergenen und Hämagglutininen in Zusammenhang. Lektin weist wirksame Eigenschaften gegen Krebs, gegen das humane Immundefizienz-Virus (anti-HIV) und gegen mikrobielle Infektionen auf. Lektin hemmt die Schleimhautatrophie, verringert Diabetes Typ 2 und Fettleibigkeit, verstärkt die Aufnahme von Nährstoffen und reguliert das Drug Targeting.[7]
PHA besteht aus zwei Molekularspezies, einem Erythroagglutinin (PHA-E) mit niedriger mitogener und hoher erythroagglutinierender Aktivität sowie einem Leucoagglutinin (PHA-L) mit hoher mitogener und hoher leucoagglutinierender Aktivität, aber sehr niedriger erythroagglutinierender Aktivität.
PHA-E ist nicht blutgruppenspezifisch, die Agglutination kann aber durch bestimmte Oligosaccharide gehemmt werden. PHA-P ist die Proteinform von PHA vor Trennung und Aufreinigung von Erythroagglutinin und Leucoagglutinin. PHA-M ist die Mucoproteinform. Konjugate werden aus den entsprechenden aufgereinigten Lektinen zubereitet.
Hinweis zur Analyse
Agglutinationsaktivität wird in μg/ml angegeben und wird durch serielle Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine Suspension humaner Erythrozyten (2 % in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 6,8) oder humaner Leukozyten (107 per ml in Kochsalzlösung) nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patricia Kaaijk et al.
Scientific reports, 11(1), 13664-13664 (2021-07-03)
Mumps is nowadays re-emerging despite vaccination. The contribution of T cell immunity to protection against mumps has not been clearly defined. Previously, we described a set of 41 peptides that were eluted from human leukocyte antigen (HLA) class I molecules
SARS-CoV-2 vaccination in rituximab-treated patients: B cells promote humoral immune responses in the presence of T-cell-mediated immunity.
Mrak, et al.
Annals of the Rheumatic Diseases (2021)
Transfection of FcgammaRIIIa (CD16) Alone Can Be Sufficient To Enable Human alphabetaTCR T Lymphocytes To Mediate Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity
Ollier J, et al.
ImmunoHorizons, 1(5), 63-70 (2017)
Haifeng Huang et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 10(7), 1321-1330 (2020-09-03)
JS001 (toripalimab) is a humanized IgG monoclonal antibody which strongly inhibits programmed cell death protein 1 (PD1). In this study, we used a different iodine isotype (nat/124/125I) to label JS001 probes to target the human PD1 (hPD1) antigen. In vitro
Christopher Lai-Hipp et al.
Transfusion, 51(2), 333-337 (2010-08-28)
Cellular substrate (CS) composed of phytohemagglutinin (PHA)-stimulated PBMNCs is required for isolating primary human immunodeficiency virus Type 1 from plasma (PHIV) during early acute infection. The transmitted founder PHIV is neutralization-sensitive and uses chemokine-receptor 5 to infect CD4-positive PBMNCs. Therefore
Artikel
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.