Fortfahren mit
L9017
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne)
BioXtra, Phytohemagglutinin PHA-P, purified by affinity chromatography, lyophilized powder
Synonym(e):
Phaseolus vulgaris Agglutinin, PHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Biological source:
Phaseolus vulgaris
€ 72,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Phaseolus vulgaris
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
potency
≤17 μg per mL agglutination activity
purified by
affinity chromatography
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
General description
Lectins are carbohydrate-binding proteins, that contains four subunits with a molecular weight of 125 kDa. Leucoagglutinin PHA-L is a plant lectin, which is transported by the neurons in the central nervous system.
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
  • for phytohemagglutinin (PHA) swelling assay
  • for lymphocyte activation assay
  • to evaluate cell-mediated immune response
Biochem/physiol Actions
PHA besteht aus zwei Molekularspezies, einem Erythroagglutinin (PHA-E) mit niedriger mitogener und hoher erythroagglutinierender Aktivität sowie einem Leucoagglutinin (PHA-L) mit hoher mitogener und hoher leucoagglutinierender Aktivität, aber sehr niedriger erythroagglutinierender Aktivität.
PHA-E ist nicht blutgruppenspezifisch, die Agglutination kann aber durch bestimmte Oligosaccharide gehemmt werden. PHA-P ist die Proteinform von PHA vor Trennung und Aufreinigung von Erythroagglutinin und Leucoagglutinin. PHA-M ist die Mucoproteinform. Konjugate werden aus den entsprechenden aufgereinigten Lektinen zubereitet.
Lectin agglutinates cells and precipitates polysaccharides and glycoproteins. It has anti-cancer, anti-human immunodeficiency virus (anti-HIV) and anti-microbial infection properties. Lectin is associated with toxic allergens and hemagglutinins. Lectin inhibits mucosal atrophy, lowers type 2 diabetes and obesity, enhances nutrient absorption and regulates drug targeting.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in mg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a suspension of 2% human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8 after 1 hr incubation at 25 °C. Mitogenic activity is determined by BrdU incorporation.
Mitogenic activity at ≤10 μg per mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2769L8754L4144
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
purified by
affinity chromatography
purified by
-
purified by
-
purified by
-
impurities
salt, essentially free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.