Fortfahren mit
L2646
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Phaseolus vulgaris Agglutinin, PHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
€ 60,20
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<40 μg per mL agglutination activity
composition
Protein, 50-70% biuret
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PHA besteht aus zwei Molekularspezies, einem Erythroagglutinin (PHA-E) mit niedriger mitogener und hoher erythroagglutinierender Aktivität sowie einem Leucoagglutinin (PHA-L) mit hoher mitogener und hoher leucoagglutinierender Aktivität, aber sehr niedriger erythroagglutinierender Aktivität.
PHA-E ist nicht blutgruppenspezifisch, die Agglutination kann aber durch bestimmte Oligosaccharide gehemmt werden. PHA-P ist die Proteinform von PHA vor Trennung und Aufreinigung von Erythroagglutinin und Leucoagglutinin. PHA-M ist die Mucoproteinform. Konjugate werden aus den entsprechenden aufgereinigten Lektinen zubereitet.
Analysis Note
Agglutinationsaktivität wird in μg/ml angegeben und wird durch serielle Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 6,8, nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8902L1668L4144
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), BioReagent, suitable for cell culture
description
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
-
impurities
salt, free
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
potency
≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity, ≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells), erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, 50-70% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.