Fortfahren mit
L0294
Luxol® fast blue solution
liquid
Synonym(e):
Solvent blue 38
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Luxol® fast blue solution,
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
0.800 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Luxol® fast blue solution is a copper phthalocyanine preferred for staining myelin in paraffin processed tissue. Its use is restricted to the tissues of the central nervous system.
Application
Ready-to-use stain for myelin and phospholipids. Luxol® fast blue solution has been used to stain brain tissue in order to analyse the degree of demyelination. It has also been used in histological analysis of adult zebrafish cord, to study time course after injury.
Legal Information
Luxol is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S33821603593595
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
density
0.800 g/cm3
density
-
density
0.808 g/mL at 20 °C
density
1.007 g/mL at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)