Fortfahren mit
C5042
Kresylviolett-Acetat
Dye content, ~70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazin -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 297,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.33
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
234-043-3
MDL number:
€ 297,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kresylviolett-Acetat, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Kresylviolett-Acetat, auch Oxazin 9 genannt, ist ein kleiner Diaminobenzooxazin-Farbstoff, der ein planares konjugiertes System von moderater Größe aufweist.
Application
Kresylviolett-Acetat wird bei der Nissl-Färbung von Rückenmarks- und Gehirnschnitten verwendet. Es eignet sich auch zum Aufzeigen von Zellkernen und Nissl-Substanz bei neuroanatomischen Untersuchungen. Zusätzliche Anwendungen von Kresylviolett sind unter anderem die Färbung von Geschlechtschromatin, die Identifizierung von Helicobacter und als Vitalfärbung bei endoskopischen Diagnoseverfahren.
Zertifiziert für die Nissl-Färbung von Paraffinschnitten von Rückenmark und Gehirn und für die Färbung von Knorpel und Mastzellgranula.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0775255246B5388
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark green
color
green to very dark green
color
-
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kresylviolett-Acetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)