Wichtige Dokumente
K0879
Kanamycin -sulfat aus Streptomyces kanamyceticus
powder, γ-irradiated
Synonym(e):
Kanamycin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces kanamyceticus
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilität
γ-irradiated
Form
powder
Wirksamkeit
≥700 μg per mg
Farbe
white to off-white
pH-Wert
6.5-8.5(1% solution)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChIKey
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Widerstandsweise: Aminoglycosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidyltransferase) können dieses Antibiotikum verändern und dessen Wechselwirkung mit Ribosomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Prinzip
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?