Fortfahren mit
K1377
Kanamycin -sulfat aus Streptomyces kanamyceticus
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Kanamycin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N4O11 · H2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.58
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51281654
EC Number:
246-933-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
potency
≥750 μg per mg (dry basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Kanamycinsulfat ist ein aus Streptomyces kanamyceticus gewonnenes Breitspektrum-Aminoglykosid-Antibiotikum. Es wird als Additiv in Kulturmedien für die Isolierung von Streptokokken der Gruppe D auf Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar und für die Selektion von Neomycin-Phosphotransferase-haltigen transformierten Pflanzenzellen auf einem Kanamycin-Medium verwendet. Kanamycinsulfat kann auch als Selektionswirkstoff für Zellen, die mit dem Kanamycin-B-Resistenzgen transformiert wurden, verwendet werden. Für Zellkulturanwendungen sollte es in einer Menge von 100μg/ml zugegeben werden.
Application
Kanamycinsulfat aus Streptomyces kanamyceticus wurde in Gewebekulturmedien verwendet.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Das Produkt wirkt, indem es an die 70S-Ribosomen-Untereinheit bindet und so die Translokation und Auslösung von Fehlkodierungen hemmt.
Widerstandsweise: Aminoglycosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidyltransferase) können dieses Antibiotikum verändern und dessen Wechselwirkung mit Ribosomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Preparation Note
Kanamycinsulfat ist bei einer Konzentration von 50 mg/ml wasserlöslich und ergibt eine klare Lösung. In Alkohol, Aceton, Chloroform, Ether und Ethylacetat ist es praktisch unlöslich. Eine 1%-ige Lösung in Wasser hat einen pH-Wert von 6,5 bis 8,5. Sterile Lösungen können mittels Sterilfiltration durch einen 0,2μm Filter hergestellt werden.
Disclaimer
Lösungen sind bei 37 °C etwa 5 Tage stabil. Wässrige Stammlösungen können bei 2 - 8 °C langzeitig gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K1637K4000PHR1487
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
meets USP testing specifications, powder
description
Animal Component-free
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the % purity of this product? Thanks!
    1 answer
    1. The purity of this product is reported on a microgram per milligram basis. The minimum purity specification is 750 ug/mg which may be interpreted as 75%. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/k1377#product-documentation
      Helpful?
  2. What temperature should this product be stored at?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in powdered form. Solutions are stable at 37 °C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions may be stored at 2-8 °C for long term storage. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/666/560/k1377pis.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the difference between K1377 and K4000? K4000 is labeled as being free of animal-derived materials, but K1377 contains them?
    1 answer
    1. Both the K1377 and K4000 are animal component free. They are the same compound with the same properties, however the K1377 is also tested for use in mammalian and plant cell culture. See the links below for a sample Certificate of Analysis for each for comparison:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/K1377-5GSLCM4121.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/K4000-BULKSLCM4121.pdf