Fortfahren mit
K0254
Kanamycin -Lösung aus Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Kanamycin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
MDL number:
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kanamycin -Lösung aus Streptomyces kanamyceticus, 50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl, BioReagent, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI key
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
General description
Kanamycinsulfat ist ein Aminoglykosid-Breitbandantibiotikum, das aus Streptomyces kanamyceticus gewonnenen wird. Es wird als Additiv in Nährmedium für die Isolierung von Streptokokken der Gruppe D auf Kanamycin-Esculin-Azid-Agar sowie zur Selektion von transformierten Pflanzenzellen, die Neomycinphosphotransferase auf einem Kanamycinmedium enthalten eingesetzt. Kanamycinsulfat kann auch als Selektionsmittel für Zellen, die mit Kanamycin-B-Resistenzgen transformiert wurden, verwendet werden. Für Zellkulturanwendungen wird es in einer Menge von 2 ml/l empfohlen.
Application
Kanamycinlösung aus Steptomyces kanamyceticus wird wie folgt verwendet:
  • um bei neugeborenen Ratten Taubheit auszulösen
  • als Endothelwachstumsmediumkomponente zur Kultivierung von menschlichen Nabelvenen-Endothelzellen
  • als Mediumkomponente für Myobakterienkulturen und Top10-E. coli-Zellen
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es an die ribosomale 70S-Untereinheit bindet, die Translokation hemmt und eine Fehlcodierung hervorruft.
Widerstandsmechanismus: Aminoglykosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidtransferase) können dieses Antibiotikum verändern und seine Wechselwirkung mit Ribsomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Disclaimer
Lösungen sind bei 37 °C etwa 5 Tage stabil. Wässrige Stammlösungen können bei 2 bis 8 °C langzeitig gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K1377K1637BP861
description
50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl, BioReagent, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
meets USP testing specifications, powder
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)