Fortfahren mit
A2324
Amikacin -sulfat (Salz)
aminoglycoside antibiotic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 666,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 666,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
691-806 μg/mg (dry)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NCC[C@@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
InChI key
HIBICIOPDUTNRR-BOEHXBESSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Amikacin ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das häufig zur Behandlung von arzneimittelresistenten Mykobakterien eingesetzt wird[1]. Es wird zur Untersuchung der auf den Organismus gerichteten Verabreichung von Antibiotika sowie der Arzneimittelresistenz eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Amikacin hemmt die bakterielle Proteinbiosynthese, indem es sich an die 30S-Untereinheit des Ribosoms bindet und ein fehlerhaftes Ablesen der mRNA verursacht.
Antibakterielles Spektrum: Gramnegative und grampositive Bakterien.
Analysis Note
Verhältnis Amikacin:Sulfat 1:1,8
Other Notes
Aminoglycosid-Antibiotikum Derivat von Kanamycin.
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1774A3650B5264
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
concentration
691-806 μg/mg (dry)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)