Merck
L4391
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O111:B4
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
LPS
Größe auswählen
1 MG
€ 86,30
€ 86,30
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 86,30
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.75
€ 86,30
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Escherichia coli (O111:B4)
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
gel-filtration chromatography
Lagerbedingungen
desiccated
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<1% Protein (Lowry)
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
Anwendung(en)
clinical research
life science and biopharma
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Lipopolysaccharide (LPS) sind komplexe Moleküle, die aus Lipiden und Polysacchariden bestehen und vorwiegend in der äußeren Membran gramnegativer Bakterien vorhanden sind. LPS besteht aus Lipid A, dem Kern-Oligosaccharid (Kern), und dem O-spezifischen Polysaccharid oder O-Antigen (OAg) und ist an der äußeren bakteriellen Membran verankert, wobei das Lipid A in erster Linie für die damit verbundene Toxizität verantwortlich ist. Als starker Aktivator der entzündungsfördernden Reaktion aktiviert LPS verschiedene Säugetierzellen, darunter Makrophagen, Monozyten und Endothelzellen. Während die gramnegativen Bakterien durch LPS vor Umweltbelastungen geschützt werden, löst es bei Infektionen auch die Erkennung durch das angeborene Immunsystem aus.
Anwendung
Dieser LPS-Serotyp wurde zur Stimulation von B-Zellen und zur Induktion von NOS in humanen Hepatozyten eingesetzt.
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem./physiol. Wirkung
LPS ist ein wichtiger Bestandteil der Zellwand der meisten gramnegativen Bakterien. Es ist ein hochwirksames Immunogen, das in der Lage ist, die Immunantwort auf lösliche Antigene zu stärken. LPS wirkt auch als spezifisches Mitogen für B-Lymphozyten aus dem Knochenmark von Mäusen, Kaninchen, Hühnern, Kühen, Hamstern und Menschen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochreine Verbindung für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
Rekonstituierung
Lipopolysaccharide werden als lyophilisierte, γ-bestrahlte Pulver geliefert. Zur Rekonstitution dem Fläschchen (1 mg) 1 ml einer ausgeglichenen, sterilen Kochsalzlösung oder eines Zellkulturmediums zugeben und behutsam schwenken, bis sich das Pulver auflöst. Das rekonstituierte Produkt kann mit einer ausgeglichenen, sterilen Kochsalzlösung oder einem Gewebekulturmedium weiter bis auf die erwünschten Arbeitskonzentrationen verdünnt werden.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chuan Yan et al.
Journal of hepatology, 63(2), 420-428 (2015-04-02)
Chronic inflammation is a major etiological factor for hepatocellular carcinoma (HCC), but how immune cells respond in the initiation of hepatocarcinogenesis remains uncharacterized. This study aims to investigate the response and roles of neutrophils in early hepatocarcinogenesis. By inducible expression
Kelly L Brown et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(9), 5497-5505 (2011-03-29)
The human cathelicidin peptide, LL-37, is a host defense peptide with a wide range of immunomodulatory activities and modest direct antimicrobial properties. LL-37 can exert both pro- and anti-inflammatory effects and can modulate the proinflammatory responses of human peripheral blood
Christopher R Shaler et al.
PLoS biology, 15(6), e2001930-e2001930 (2017-06-21)
Superantigens (SAgs) are potent exotoxins secreted by Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. They target a large fraction of T cell pools to set in motion a "cytokine storm" with severe and sometimes life-threatening consequences typically encountered in toxic shock syndrome
Jennifer Vandooren et al.
Haematologica, 102(10), 1671-1682 (2017-08-05)
Lipopolysaccharides or endotoxins elicit an excessive host inflammatory response and lead to life-threatening conditions such as endotoxemia and septic shock. Lipopolysaccharides trigger mobilization and stimulation of leukocytes and exaggerated production of pro-inflammatory molecules including cytokines and proteolytic enzymes. Matrix metalloproteinase-9
Zhuoran Yin et al.
Neurobiology of aging, 55, 115-122 (2017-04-25)
Alzheimer's disease (AD) is strongly associated with microglia-induced neuroinflammation. Particularly, Aβ plaque-associated microglia take on an "activated" morphology. However, the function and phenotype of these Aβ plaque-associated microglia are not well understood. We show hyperreactivity of Aβ plaque-associated microglia upon
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review