Merck
I2644
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Human Interleukin-2, rekombinant, hIL-2, Interleukin-2, human, T-Zell-Wachstumsfaktor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 μG
€ 275,00
5 X 10 μG
€ 1.680,00
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
15.5 kDa
Impurities:
≤1 EU/μg
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Interleukin-2 human, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
potency
≤700 EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
15.5 kDa
packaging
pkg of 5X10 μg, pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
57600H7666H8041
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized powder
impurities
≤1 EU/μg
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
≤1EU/mg
General description
Interleukin-2 (IL-2) ist ein α-helikales Zytokin, das zum T-Helferzelltyp 1 gehört. Es hat eine Molekülmasse von 15 kDa. Das IL-2-Gen ist auf dem humanen Chromosom 4q27 lokalisiert.[1] IL-2 wurde ursprünglich als T-Zellen-Wachstumsfaktor bezeichnet.[2]
Application
Humanes Interleukin-2 wird wie folgt verwendet:
  • bei der Stimulation von natürlichen Killerzellen[3]
  • zur Untersuchung seiner Fähigkeit, das Lymphozytenwachstum zu stimulieren und eine Apoptose zu verhindern[4]
  • als Antigen im Enzym-Immunoassay (ELISA), um die humanen Autoantikörper-Reaktivitäten in gesunden Menschen und Menschen mit Diabetes mellitus, Typ 1, zu analysieren.[5]
Biochem/physiol Actions
Interleukin-2 (IL-2) ist ein immunmodulierender Faktor, der von spezifischen Untergruppen der T-Lymphozyten produziert wird. Dieses Lymphokin fördert das langfristige Wachstum von aktivierten T-Zellen und verwandten Zelltypen. IL-2 spielt eine Rolle bei der Aktivierung und Proliferation von NK-Zellen, induziert die Sekretion von γ-Interferon und B-Zell-Wachstumsfaktor und moduliert die Expression des IL-2-Rezeptors.
Interleukin-2 (IL-2) ist für die Proliferation von natürlichen Killer(NK)-Zellen, Lymphozyten und Makrophagen von kritischer Bedeutung.[1] Es spielt eine wichtige Rolle in Immunsystemfunktionen wie den von NK-Zellen stimulierten Immunantworten. IL-2 vermittelt ferner die essenziellen Funktionen von regulatorischen T-Zellen. Es ist an Autoimmunerkrankungen beteiligt.[6] IL-2 steht mit Apoptose in Verbindung und verfügt somit über eine Antitumor-Antwort.[7] Es vermittelt die CD41+ T-Zellendifferenzierung zu T-Helferzellen-1- und 2-Effektoruntergruppen und verhindert dadurch eine T-Helfer-17-Differenzierung.[1]
Physical form
Lyophilisiert, 0,2 μm, gefiltert, keine Zusatzstoffe.
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird über die dosisabhängige Stimulation der Proliferation von murinen CTLL-2-Zellen gemessen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Natural killer cells in the synovial fluid of rheumatoid arthritis patients exhibit a CD56bright, CD94bright, CD158negative phenotype
Pridgeon C, et al.
Rheumatology (Basel), 42(7), 870-878 (2003)
Stefania Braidotti et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 27(2), 39-39 (2022-03-01)
The T-cell engager antibody blinatumomab (BlincytoT⁢M) represents a promising rescue therapy for relapsed/refractory CD19+ acute lymphoblastic leukemia (B-ALL), although ~20-30% of patients still do not respond to treatment. Blinatumomab creates a tight synapsis between CD3+ T-lymphocytes and leukemic CD19+ B-cells
Interleukin 2, 37-37 (2012)
Loss of immune tolerance to IL-2 in type 1 diabetes
Perol L, et al.
Nature Communications, 7(2), 13027-13027 (2016)
Association of Interleukin-2-330T/G and Interleukin-10-1082A/G Genetic Polymorphisms with B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma in a Cohort of Egyptians
Rahman HAA, et al.
Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, 35(2), 99-99 (2018)
Artikel
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
Verwandter Inhalt
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How to calculate the number of Units in the vial?
    1 answer
    1. The EC50 has been determined by dose-dependent stimulation of the proliferation of murine CTLL-2 cells. The EC50 value can be used to determine activity. The EC50 value is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Certificates of Analysis can accessed in the DOCUMENTATION section of the product detail page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i2644#product-documentation
      The specific activity in Units/mg can be calculated by the following:
      Activity = 1 × 106 / ED50 (in ng/ml).
      Helpful?
  2. How should I dissolve Product I2644, Interleukin-2 human - recombinant?
    1 answer
    1. Reconstitute the contents of the vial using 100 mM acetic acid to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
      Helpful?
  3. Where can I find information on the specific activity of Product I2644, Interleukin-2 human - recombinant?
    1 answer
    1. The EC50 has been determined by dose-dependent stimulation of the proliferation of murine CTLL-2 cells.  You can find the lot specific value for the EC50 of this product on the Certificate of Analysis.  Certificates of Analysis can be viewed on our website by entering the lot number on the product detail page (for I2644).
      Helpful?
  4. How can I convert the EC50 of interleukin from ng/mL to units/mL when using Product I2644, Interleukin-2 human - recombinant?
    1 answer
    1. The specific activity in Units/mg = 1 × 106 / ED50 (in ng/ml).
      Helpful?
  5. Is Product I2644, Interleukin-2 human - recombinant, endotoxin tested?
    1 answer
    1. Yes, the endotoxin levels are reported on the Certificate of Analysis.  Certificates of Analysis can be viewed on our website by entering the lot number on the product page (for I2644).
      Helpful?
  6. How should solutions of Product I2644, Interleukin-2 human - recombinant, be stored?
    1 answer
    1. Interleukin solutions can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, freeze at -20°C in working aliquots to avoid freezing and thawing.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.