Fortfahren mit
I4269
IL-4 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-4, hIL-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 840,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
14.9 kDa (containing 129 amino acid residues)
Impurities:
≤1.000 EU/μg
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Interleukin-4 human, IL-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤0.400 ng/mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
14.9 kDa (containing 129 amino acid residues)
packaging
pkg of 5 and 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.000 EU/μg
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL4(3565)
mouse ... IL4(3565)
General description
Interleukin-4 (IL-4) ist ein pleiotropes Zytokin, das verschiedene T- und B-Zell-Reaktionen reguliert, darunter die Differenzierung naiver T-Zellen in den TH2-Phänotyp, die Förderung der B-Zell-Proliferation, den Antikörper-Isotopenwechsel und die Expression anderer TH2-Zytokine einschließlich IL-5 und IL-9.1,2 IL-4 spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von allergischen Entzündungen und Asthma.3
IL-4 bindet an zwei spezifischen Rezeptoren: dem Typ-I-Rezeptor, einem Heterodimer bestehend aus der IL-4Rα-Kette und der gemeinsamen Gammakette, γc, und dem Typ-II-Rezeptor, einem Heterodimer aus IL-4Rα und IL-13Rα1.4
Natürlich vorkommendes IL-4 hat eine molekulare Masse von 12–20 kDa. Rekombinantes humanes IL-4 ist ein 14,9-kDa-Protein, das 129 Aminosäurereste enthält. Humanes und Maus-IL-4 sind in 50 % der Aminosäuresequenzen homolog, doch die biologischen Aktionen sind Spezies-spezifisch.5
Application
Lymphokin hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Wachstum und die Differenzierung von immunologisch kompetenten Zellen und hemmt die VEGF-induzierte und βFGF-induzierte Angiogenese.
Physical form
Lyophilisiert aus einer sterilen filtrierten Lösung.
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird über die dosisabhängige Stimulation der Proliferation von humanen TF-1-Zellen gemessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I1395H7291I1020
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-4 human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)