Wichtige Dokumente
HIL2-RO
Roche
Interleukin-2, human (hIL-2)
recombinant (E. coli)
Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
95% (SDS-PAGE)
Form
solution
Wirksamkeit
>2 x 10^6 units/mg EC50
Mol-Gew.
(15,000 Da)
Verpackung
pkg of 10,000 U (10799068001 [5 μg, 50 ml])
pkg of 10,000 U (11011456001 [5 μg, 1 ml])
pkg of 50,000 U (11147528001 [25 μg, 5 ml])
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
10-20U/ml
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL2(3558)
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes humanes Interleukin-2 (hIL-2) wird in E. coli produziert und durch chromatographische Standardtechniken gereinigt. Lösung in PBS und 1 mg/ml BSA, filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße.
Spezifität
Artenspezifität: Rekombinantes humanes IL-2 ist wirksam bei Zellen von Mäusen und Menschen.
Anwendung
Rekombinantes humanes IL-2 ermöglicht:
- Die Kultivierung von humanen und murinen IL-2-abhängigen T-Zelllinien und natürlichen Killerzelllinien.
- Die Proliferation Mitogen-aktivierter T-Lymphozyten und natürlicher Killerzellen.
- Die Etablierung von aus humanen und murinen Thymozyten-, Splenozyten- oder peripheren Blutlymphozyten (PBL) abgeleiteten T-Zelllinien.
- Die Bildung von humanen und murinen Lymphokin-aktivierten Killerzellen (LAK) (1-11).
- In-vitro-Restimulation von Lungenzellen, die aus Mäusen gewonnen wurden.
Biochem./physiol. Wirkung
Interleukin-2 (IL-2) ist ein starkes pro-inflammatorisches Zytokin. Es spielt eine schützende Rolle bei chronischen Autoimmunentzündungen, wenn es in geringen Mengen vorhanden ist. Es ist an der Aufrechterhaltung der Immunhomöostase beteiligt, wo es den sogenannten Crosstalk zwischen T-Regulator- und T-Effektorzellen kontrolliert. Studien an Mausmodellen für akute myeloische Leukämie (AML) zeigen, dass die antikörperbasierte Verabreichung von IL-2 an Targets, die in den tumorgebundenen Gefäßen vorhanden sind, zu einer antileukämischen Aktivität führt.
Qualität
Reinheit: >95 % rein, wie anhand von SDS-PAGE ermittelt
Endotoxinniveau: <0,1 EU/μg (LAL-Test), <10 EU/ml (LAL-Test)
(1 EU entspricht 0,1 ng)
Endotoxinniveau: <0,1 EU/μg (LAL-Test), <10 EU/ml (LAL-Test)
(1 EU entspricht 0,1 ng)
Sequenz
Die Primärstruktur des rekombinanten humanen IL-2 ist identisch mit der des natürlichen humanen IL-2 (eine Polypeptidkette, 133 Aminosäuren), jedoch hat das rekombinante IL-2 ein zusätzliches Methionin am Amino-Terminus (eine Polypeptidkette, 134 Aminosäuren) und ist nicht glykosyliert. Die Glykosylierung ist für die biologische Aktivität nicht unbedingt erforderlich.
Kettenlänge 134 AA
Einheitendefinition
Definition von EC50: Die Menge an hIL-2, die erforderlich ist, um die halbmaximale Stimulation der Zellproliferation (XTT-Spaltung) mit CTLL-2-Zellen zu unterstützen (1 Einheit entspricht ≤ 0,5 ng).
Umrechnung der Einheit: 1 BM-Einheit = 3,25 NBSB-Einheiten (natürliches IL-2)
Umrechnung der Einheit: 1 BM-Einheit = 3,25 NBSB-Einheiten (natürliches IL-2)
Physikalische Form
Lösung in PBS und 1 mg/ml BSA, filtriert durch Membran mit 0,2 μm Porengröße
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 10 -20 U/ml
Etablierte IL-2-abhängige T-Zelllinien benötigen üblicherweise 10-20 U/ml. Dem Einfriermedium für IL-2 abhängige Zelllinien wird IL-2 hinzugefügt.
Arbeitslösung: Die konzentrierte IL-2-Lösung (200 U/ml oder 10.000 U/ml) wird mit PBS oder Kulturmedium mit 1 mg/ml BSA oder HSA (0,1 %) oder 1 bis 10 % Serum verdünnt.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Es wird empfohlen, die Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C zu lagern.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Spezifische Aktivität/EC 50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/ml (hIL-2, NIBSC, 1. internationaler Standard, 86/504). Es wird mindestens die gleiche spezifische Aktivität (EC50) im Vergleich zum angegebenen Standard zugesichert (19, 20). Rekombinantes humanes IL-2 hat die gleiche biologische In-Vitro-Aktivität im Vergleich zu humanem, natürlichem IL-2 (15, 1-4).
Empfohlene Verdünnungsmethode: Die konzentrierte IL-2-Lösung (200 U/ml oder 10.000 U/ml) wird mit PBS oder Kulturmedium mit 1 mg/ml BSA oder HSA (0,1 %) oder 1-10 % Serum verdünnt.
Interleukin-2 (IL-2, auch als T-Zell-Wachstumsfaktor TCGF) bekannt, ist ein Lymphokin, das von Lektin- oder Antigen-aktivierten T-Zellen produziert wird und eine wichtige immunregulierende Rolle spielt. Dieser Faktor, oder Lymphokin, wurde zuerst durch seine Fähigkeit identifiziert, die langfristige In-vitro-Proliferation aktivierter T-Zellen zu fördern. Darüber hinaus fördert IL-2 die Bildung und Proliferation von zytotoxischen T-Zellen, natürlichen Killerzellen (NK) und Lymphokin-aktivierten Killerzellen (LAK) (1-11). Rekombinantes humanes IL-2 ermöglicht die Kultivierung von humanen und murinen IL-2-abhängigen T-Zelllinien und natürlichen Killerzelllinien, die Proliferation von Mitogen-aktivierten T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen, die Etablierung von aus humanen und murinen Thymozyten-, Splenozyten- oder peripheren Blutlymphozyten (PBL)-abgeleiteten T-Zelllinien und die Bildung von humanen und murinen Lymphokin-aktivierten Killerzellen (LAK) (1-11). Etablierte IL-2-abhängige T-Zelllinien benötigen üblicherweise 10-20 U/ml. Dem Einfriermedium für IL-2 abhängige Zelllinien wird IL-2 hinzugefügt.
Etablierte IL-2-abhängige T-Zelllinien benötigen üblicherweise 10-20 U/ml. Dem Einfriermedium für IL-2 abhängige Zelllinien wird IL-2 hinzugefügt.
Arbeitslösung: Die konzentrierte IL-2-Lösung (200 U/ml oder 10.000 U/ml) wird mit PBS oder Kulturmedium mit 1 mg/ml BSA oder HSA (0,1 %) oder 1 bis 10 % Serum verdünnt.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Es wird empfohlen, die Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C zu lagern.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Spezifische Aktivität/EC 50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/ml (hIL-2, NIBSC, 1. internationaler Standard, 86/504). Es wird mindestens die gleiche spezifische Aktivität (EC50) im Vergleich zum angegebenen Standard zugesichert (19, 20). Rekombinantes humanes IL-2 hat die gleiche biologische In-Vitro-Aktivität im Vergleich zu humanem, natürlichem IL-2 (15, 1-4).
Empfohlene Verdünnungsmethode: Die konzentrierte IL-2-Lösung (200 U/ml oder 10.000 U/ml) wird mit PBS oder Kulturmedium mit 1 mg/ml BSA oder HSA (0,1 %) oder 1-10 % Serum verdünnt.
Interleukin-2 (IL-2, auch als T-Zell-Wachstumsfaktor TCGF) bekannt, ist ein Lymphokin, das von Lektin- oder Antigen-aktivierten T-Zellen produziert wird und eine wichtige immunregulierende Rolle spielt. Dieser Faktor, oder Lymphokin, wurde zuerst durch seine Fähigkeit identifiziert, die langfristige In-vitro-Proliferation aktivierter T-Zellen zu fördern. Darüber hinaus fördert IL-2 die Bildung und Proliferation von zytotoxischen T-Zellen, natürlichen Killerzellen (NK) und Lymphokin-aktivierten Killerzellen (LAK) (1-11). Rekombinantes humanes IL-2 ermöglicht die Kultivierung von humanen und murinen IL-2-abhängigen T-Zelllinien und natürlichen Killerzelllinien, die Proliferation von Mitogen-aktivierten T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen, die Etablierung von aus humanen und murinen Thymozyten-, Splenozyten- oder peripheren Blutlymphozyten (PBL)-abgeleiteten T-Zelllinien und die Bildung von humanen und murinen Lymphokin-aktivierten Killerzellen (LAK) (1-11). Etablierte IL-2-abhängige T-Zelllinien benötigen üblicherweise 10-20 U/ml. Dem Einfriermedium für IL-2 abhängige Zelllinien wird IL-2 hinzugefügt.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Christoph Schliemann et al.
Cancer immunology research, 3(5), 547-556 (2015-02-13)
The antibody-based delivery of IL2 to extracellular targets expressed in the easily accessible tumor-associated vasculature has shown potent antileukemic activity in xenograft and immunocompetent murine models of acute myelogenous leukemia (AML), especially in combination with cytarabine. Here, we report our
Marcel A Schijf et al.
Journal of virology, 86(21), 11472-11482 (2012-08-17)
Breast feeding reduces the risk of developing severe respiratory syncytial virus (RSV) infections in infants. In addition to maternal antibodies, other immune-modulating factors in human milk contribute to this protection. Specific dietary prebiotic oligosaccharides, similar to oligosaccharides present in human
Elisa Lupino et al.
Immunology, 131(2), 231-241 (2010-05-15)
Stimulation of naïve CD4(+) T cells through engagement of the T-cell receptor (TCR) and the CD28 co-receptor initiates cell proliferation which critically depends on interleukin (IL)-2 secretion and subsequent autocrine signalling via the IL-2 receptor. However, several studies indicate that
Agata Kosmaczewska
International journal of molecular sciences, 15(10), 18574-18592 (2014-10-17)
For many years, the role of interleukin-2 (IL-2) in autoimmune responses was established as a cytokine possessing strong pro-inflammatory activity. Studies of the past few years have changed our knowledge on IL-2 in autoimmune chronic inflammation, suggesting its protective role
Koen Bartholomeeusen et al.
The Journal of biological chemistry, 288(20), 14400-14407 (2013-03-30)
Numerous studies have looked at the effects of histone deacetylase inhibitors (HDACis) on HIV reactivation in established transformed cell lines and primary CD4(+) T cells. However, their findings remain confusing, and differences between effects of class I- and class II-specific