Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
IL-2 ist ein starkes immunregulatorisches Lymphokin, das von T-Zellen als Reaktion auf eine Antigen- oder Mitogen-Stimulation produziert wird. Die IL-2/IL-2R-Signalisierung ist für die T-Zell-Proliferation und andere grundlegende Funktionen, welche für die Immunantwort unerlässlich sind, erforderlich. IL-2 stimuliert das Wachstum und die Differenzierung von B-Zellen, NK-Zellen, Lymphokin-aktivierten Killerzellen, Monozyten, Makrophagen und Oligodendrozyten.
Das rekombinante humane IL-2 ist ein 15,5-kDa-Protein, das 134 Aminosäurereste einschließlich einer ketteninternen Disulfidbindung enthält.
Das rekombinante humane IL-2 ist ein 15,5-kDa-Protein, das 134 Aminosäurereste einschließlich einer ketteninternen Disulfidbindung enthält.
Produktherkunft: Das Protein wird in E. coli exprimiert.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Physical form
Das Produkt wird ohne Zusatzstoffe präsentiert und wird vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-Mikrometer-Filter gefiltert.
Preparation Note
Bei -20 °C bis zu 4 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Zentrifugieren Sie das Fläschchen vor dem Öffnen.
In 100 mmol/l Essigsäure auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
In 100 mmol/l Essigsäure auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
Analysis Note
Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Proliferation von CTLL-2-Zellen der Maus zu stimulieren. Der erwartete ED50 beträgt ≤ 0,1 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von ≥ 1 x 10^7 Einheiten/mg entspricht.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c