The solubility of this item is 1mg/ml as mentioned on the COA.
Link to sample COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/H7640-5MG0000336127.pdf
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 394,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 607,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.060,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Heparasulfat-Natriumsalz aus Rindernieren wurde wie folgt verwendet:
- um seine Wirkung auf die Proliferation von B-Zellen zu untersuchen[1]
- um seine Rolle bei der Entwicklung von Augen in E5-Embryrozellen zu untersuchen
- um seine Bindung an Exosom-Fibronektin in menschlichen Trabekelwerkzellen mittels Dot Blot zu untersuchen
Biochem/physiol Actions
Bestandteil von membranassoziierten Proteoglykanen, die zur Zell-Zell-Adhäsion beitragen sollen
Heparansulfat (HS), ein universelles Glycosaminoglykan, ist ein Polymer von D-Glucuronsäure oder L-Iduronsäure und D-Glucosamin (GlcA)-Zuckern. Es wird im cis-Golgi als Heparan synthetisiert. Im Golgi wird das endgültige Heparansulfat durch die Wirkung der Enzyme N- und O-HS-Sulfontransferase und HS-Epimerase synthetisiert. Das vollentwickelte HS weist 50 bis 200 Disaccharideinheiten auf. Es ist Teil der extrazellulären Matrix (EZM) und spielt eine Schlüsselrolle im onkogenen Signalweg. Die Deregulierung des Heparinsulfatstoffwechsels ist am Fortschreiten von Krebs beteiligt. HS wird mit dem Auftreten von Infektionskrankheiten und Entzündungskrankheiten in Verbindung gebracht. Die HS-Interaktion mit Aβ-Fibrillen ist an der Pathophysiologie der Alzheimer-Krankheit beteiligt.Heparansulfat ist ein Bestandteil von membranassoziierten Proteoglykanen und soll zur Zell-Zell-Adhäsion beitragen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What solvent should i use to dissolve this?
1 answer-
Helpful?
-
-
Wo finde ich eine Angabe zum Molekulargewicht?
1 answer-
The molecular weight of this product is not determined. However, data from collective articles suggests the molecular weight could be around 14000 Da.