Fortfahren mit
C9891
Collagenase aus Clostridium histolyticum
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 879,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.170,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
€ 55,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Das Enzym wird außerdem zusammen mit anderen Proteasen zur Disaggregation von menschlichem Tumorgewebe, Mäusenieren, menschlichem Hirngewebe und Lungenepithelgewebe verwendet. Es ist ebenfalls bei Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau, bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Rattenleberzellen und Hepatozyten nützlich. Das Enzym von Sigma wurde für den Verdau von Typ-I-Kollagen aus bovinen trabekulären und kortikalen Knochen verwendet.[1] Es wird außerdem als Positivkontrolle bei FALGPA-Assays auf Streptococci-Zellen der Gruppe B verwendet.[2]
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Biochem/physiol Actions
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Eine wirkungsvolle Abgabe von Zellen aus dem Gewebe erfordert die Wirkung von sowohl Collagenase-Enzymen als auch der neutralen Protease. Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium (Ca2+) pro Mol Enzym aktiviert. Es wird davon ausgegangen, dass das Kulturfiltrat mindestens 7 verschiedene Proteasen mit einem Molekulargewicht von 68 - 130 kDa enthält. Der optimale pH-Wert beträgt 6,3 - 8,8. Das Enzym wird üblicherweise zum Verdau von Bindegewebskomponenten in Gewebeproben verwendet, um einzelne Zellen freizusetzen. Die Collagenase-Behandlung kann dazu führen, dass einige Zellen absterben. Üblicherweise werden Konzentrationen zwischen 0,1 und 5 mg/ml für den Verdau verwendet. Die Dauer der Reaktion variiert zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden für eine zufriedenstellende Effizienz der Zelldissoziation, ohne zu viele Zellen absterben zu lassen. Krebs-Ringer-Puffer mit Calcium und BSA wird bevorzugt und Zn2+ wird für die Aktivität benötigt. Das Enzym erkennt die Sequenz -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, wobei X meistens eine neutrale Aminosäure repräsentiert. Ethylenglycol-bis(β-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure (EGTA)4; β-Mercaptoethanol; Glutathion (reduziert); Thioglycolsäure, Natrium; 2,2′-Dipyridyl; 8-Hydroxyquinolin, Cystein hemmen bekannterweise die Enzymaktivität.
Preparation Note
Dieses Produkt entspricht der ersten 40%igen Ammoniumsulfat-Fraktion von Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Lösungen werden üblicherweise mit 1-2 mg/ml in TESCA-Puffer hergestellt (enthält 50 mM TES, 0,36 mM Calciumchlorid, pH-Wert 7,4 bei 37 °C).
Other Notes
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Disclaimer
Bei Lieferung ist dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr bei -20 °C haltbar. Es kommt innerhalb von 30 Tagen bei 37 °C, 50 °C und -20 °C zu keinem Verlust bei der FALGPA- oder Proteaseaktivität. Lösungen von Rohcollagenase sind stabil, wenn sie schnell in Aliquoten (10 mg/ml) eingefroren und bei -20 °C tiefgekühlt gelagert werden. Weitere Gefrier-/Auftauzyklen schädigen die Lösung. Das Produkt behält seine gesamte Aktivität über 7 Stunden, wenn es auf Eis aufbewahrt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9263C1889C5138
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
113-114 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have C9891 product 100 mg. How can I prepare a 30U/mL solution? How many mL of buffer should I add to the vial. Thank you!
    1 answer
    1. The activity of this product is reported in the lot-specific certificate on analysis. The minimum activity for C9891 is >/= 125 units per milligram. Most lots test out at a much higher level of activity. It is likely that serial dilutions would be required to achieve the desired concentration.
      Please see the link below for a sample certificate of analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf
      Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      For additional questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. Hello! Can I reconstitute collagenase type I from C. histolitycum using PBS or 0.9% saline solution? Do I need to add CaCl2 to the solution to activate the enzyme? After making the solution can I refreeze it and use it again? For how long? Thank you!
    1 answer
    1. Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions. Several options are listed, however, calcium chloride is required for dissociation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      Helpful?
  3. For product c9891, collagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid 100mg How many units are per mg? I need to know U/mg so I can prepare the solution I need. Thank you!
    1 answer
    1. The exact units/mg solid will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis provided below as a reference:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf