Merck
389561
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
Synonym(e):
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Konjugat
conjugate (Glucosaminoglycan)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥2000 units (A280)
Verpackung
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
Fremdaktivität
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Native Hyaluronidase von der Streptomyces hyaluronlyticus nov. Spezies. Katalysiert den Abbau von Hyaluronsäure. Produziert δ;4,5-ungesättigte Tetra- und Hexasaccharide.
Native Hyaluronidase von der Streptomyces hyaluronlyticus nov. Spezies. Katalysiert den Abbau von Hyaluronsäure. Produziert δ;4,5-ungesättigte Tetra- und Hexasaccharide.
Hinweis: Das Aussehen dieses Produkts kann unterschiedlich sein, von grauen flauschigen Fasern bis hin zu aggregierten Tropfen, was jedoch keinen Unterschied in der Qualität ausmacht.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine TRU (Turbidity Reducing Unit = 1 U) ist eine Trübheit-reduzierende Einheit, definiert als die Menge an Enzym, die 50 % Hyaluronsäure (bestimmt durch 50 % Reduzierung der Trübheit) in 30 Minuten bei 60 °;C, pH 6,0, hydrolysiert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). In Wasser zubereitete Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 2 Wochen haltbar. In 500 mM Acetatpuffer, pH 6,0, zubereitete Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Baker, J.R., et al. 2002. Biochem. J.365, 317.
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jennifer E Rowley et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 68(1), 75-91 (2019-11-13)
Hyaluronan (HA) is a ubiquitous component of the extracellular matrix. The spatial-temporal localization of HA can be visualized in situ using biotinylated HA binding proteins (HABPs). This assay is sensitive to fixation conditions, and there are currently no best practices
Artikel
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.