Fortfahren mit
H0261
DL-β-Hydroxybutyryl coenzyme A lithium salt
≥90%
Synonym(e):
DL-3- Hydroxybutyryl coenzyme A lithium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 731,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H42N7O18P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.62
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90%
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
synthetic (Organic)
€ 335,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].CC(O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H42N7O18P3S.Li.H/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32;;/h11-14,18-20,24,33,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41);;
InChI key
HNPHARRBSFXZAL-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-β-Hydroxybutyryl coenzyme A lithium salt has been used:
  • as a substrate in the HSD17B4 protein enzymatic assay
  • as a substrate to determine the specificity and kinetics of Hc-DHS-28 and its mutation proteins[1]
  • as a component of the reaction buffer in S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase (AHCY) in vitro acylation[2]
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxybutyryl coenzyme A (HBCoA) is converted to bacterial polyhydroxyalkanoates (PHB) by polyhydroxybutyrate (PHB) synthases. 3-Hydroxybutyryl coenzyme A is a substrate used to measure the specificity and kinetics of β-hydroxyacyl CoA dehydrogenase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6146A5837O1012
description
≥90%
description
≥90% (HPLC)
description
≥85%
description
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥85%
assay
≥90% (HPLC)
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)