Fortfahren mit
S0802
Stearoyl-Coenzym A Lithiumsalz
≥90%
Synonym(e):
n-Octadecanoyl-Coenzym A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 708,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H70N7O17P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1034.00
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥90%
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
Application
Stearoyl-Coenzym A-Lithiumsalz kann als Substrat für den Stearoyl-CoA-Desaturase-Assay in Mikrosomen eingesetzt werden.
Coenzym-A agiert als Acylgruppenträger, Acetyl-CoA. Stearoyl-CoA ist ein gesättigter Fettsäuremetabolit, der an der Synthese von mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dem PPAR-Signalweg beteiligt ist. Stearoyl-CoA wird zur Untersuchung der Spezifizität und Kinetik von Stearoyl-CoA-Desaturase(n), die zur Bildung von einfach ungesättigten Fettsäuren führt/führen, eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Stearoyl-CoA ist ein gesättigter Fettsäuremetabolit, der an der Synthese von mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dem PPAR-Signalweg beteiligt ist. Stearoyl-CoA ist ein Substrat für das Enzym Stearoyl-CoA-Desaturase. Die Entsättigung von Stearoyl-CoA ist ein wesentlicher Schritt der Biosynthese von ungesättigten Fettsäuren. Stearoyl-CoA wird von Stearoyl-CoA-Desaturase zu Oleoyl-CoA umgewandelt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O1012H0261O6877
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)