Fortfahren mit
G9510
Glutaryl coenzyme A lithium salt
≥90%
Synonym(e):
Glutaryl CoA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H42N7O19P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
881.63
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
€ 306,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C26H42N7O19P3S/c1-26(2,21(39)24(40)29-7-6-15(34)28-8-9-56-17(37)5-3-4-16(35)36)11-49-55(46,47)52-54(44,45)48-10-14-20(51-53(41,42)43)19(38)25(50-14)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33/h12-14,19-21,25,38-39H,3-11H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,40)(H,35,36)(H,44,45)(H,46,47)(H2,27,30,31)(H2,41,42,43)/t14-,19-,20-,21?,25-/m1/s1
InChI key
SYKWLIJQEHRDNH-KRPIADGTSA-N
General description
Glutaryl coenzyme A (Glutaryl CoA) is an intermediate in the mitochondrial oxidation of lysine, hydroxylysine and tryptophan.
Application
Glutaryl coenzyme A lithium salt has been used:
  • in comparative study of acylomes of β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) and glutaryl-CoA by quantitative proteomics
  • as a component of the assay buffer for in vitro biosensor activity experiments for FapR-NLuc proteins
  • to test its effect on pyruvate kinase activity inhibition in a549 lysate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I9381I0383M3013
description
≥90%
description
≥90%
description
≥85%
description
≥90%
assay
≥90%
assay
≥90%
assay
≥85%
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)