Fortfahren mit
A2181
Acetyl-Coenzym A Trilithiumsalz
≥93% (HPLC)
Synonym(e):
Acetyl-CoA, Acetyl-S-CoA Li3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,30
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38N7O17P3S · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
809.57 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
€ 62,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
InChI key
FTRFBNATWBKIQU-JHJDYNLLSA-K
General description
Dieses feuchtigkeitsempfindliche Pulver sollte mit einem Trockenmittel bei − 20 °C gelagert werden.
Application
Acetyl-Coenzym A eignet sich für CAT-Reporter-Assays zur Messung der Chloramphenicol-Acetyltransferase durch Inkubation des Zellextrakts mit 0,1 μCi [14C] Chloramphenicol und 0,5 mM Acetyl-CoA.[1][2][3][4]
Ein essentieller Cofaktor in enzymatischen Acetyltransfer-Reaktionen.
Biochem/physiol Actions
Acetyl-CoA ist ein essentieller Cofaktor und Acylgruppenträger in enzymatischen Acetyltransfer-Reaktionen. Es wird entweder durch die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat in Mitochondrien, durch die Oxidation von langkettigen Fettsäuren oder durch den oxidativen Abbau bestimmter Aminosäuren gebildet. Acetyl-CoA ist die Ausgangsverbindung für den Zitronensäurezyklus (Krebs-Zyklus). Es ist außerdem ein wichtiger Vorläufer in der Lipidbiosynthese und die Quelle aller Fettsäurekohlenstoffe. Acetyl-CoA reguliert die Pyruvatcarboxylase-Aktivität positiv. Es ist ein Vorläufer des Neurotransmitters Acetylcholin. Histon-Acetylasen (HAT) verwenden Acetyl-CoA als Spender für die Acetylgruppe, die in den posttranslationalen Acetylierungsreaktionen von Histon- und Nicht-Histon-Proteinen verwendet wird.
Veränderungen in dem Acetyl-CoA-kodierenden Gen wurden mit der Alzheimer′-Krankheit und leichten kognitiven Störungen in Verbindung gebracht.[5] Defekte in dem Gen führen zum Myasthenie-Syndrom mit episodischen Apnoen. [6][7]
Preparation Note
Acetyl-CoA ist zu 100 mg/ml in entionisiertem Wasser löslich. Acetyl-CoA ist in neutralen und mäßig sauren Lösungen stabil, wird jedoch in alkalischen und stark sauren Lösungen hydrolysiert. Wässrige Lösungen, die in für den Einmalgebrauch bestimmten Aliquoten gelagert werden, sind bei einer Temperatur von − 20 °C bis zu zwei Wochen und bei einer Temperatur von − 80 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Enzymatische Herstellung
Other Notes
Weitere technische Informationen und eine vollständige Liste von Coenzym-A-Derivaten finden Sie in der Ressource für Acyltransferreagenzien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2056C3019C2643
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥85%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)