Fortfahren mit
B1508
Butyryl-Coenzym A Lithiumsalz Hydrat
≥90%
Synonym(e):
Butyryl-CoA lithium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 659,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H42N7O17P3S · xLi+ · yH2O
Molekulargewicht:
837.62 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90%
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
synthetic (Organic)
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC(C)(C)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]3O
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.4Li/c1-4-5-16(34)31-21-17-22(29-12-28-21)32(13-30-17)24-18(35)19(48-50(38,39)40)14(47-24)10-45-51(41,42)49-52(43,44)46-11-25(2,3)20(36)23(37)27-7-6-15(33)26-8-9-53;;;;/h12-14,18-20,24,35-36,53H,4-11H2,1-3H3,(H,26,33)(H,27,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,38,39,40)(H,28,29,31,34);;;;/q;4*+1/p-4/t14-,18-,19-,20?,24-;;;;/m1..../s1
InChI key
FKMUWGIOOMBTED-VLFKLNKMSA-J
Application
Butyryl CoA is a substrate for Butyryl CoA Dehydrogenase. Butyryl CoA is involved in both lipid and butanoate metabolism. Butyryl-CoA may be used as a substrate of various lipases and as an alternate substrate for 4-hydroxybutyrate CoA-transferase. Butyryl CoA may be used to study the newly discovered process of post-translational histone modification by butyrylation.
Biochem/physiol Actions
Butyryl CoA is a substrate for Butyryl CoA Dehydrogenase. Butyryl CoA is involved in both lipid and butanoate metabolism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6146O6877A5837
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85%
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)