Fortfahren mit
11191
Histopaque®-1119
sterile-filtered, density: 1.119
Histopaque®-1119
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
6 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 749,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
shelf life
Expiry date on the label.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.119
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Histopaque®-1119 ist ein steriles, endotoxingeprüftes, gebrauchsfertiges Medium. Die Lösung besteht aus Polysaccharose und Natriumdiatrizoat, eingestellt auf eine Dichte von 1,119 g/ml und einen pH-Wert von 8,8 bis 9,0.
Application
Histopaque®-1119 eignet sich zur Verwendung in Kombination mit Histopaque-1077, da es die schnelle Rückgewinnung von lebensfähigen mononukleären Zellen und Granulozyten aus kleinen Mengen Vollblut oder Knochenmark ermöglicht.
Biochem/physiol Actions
Der Prozess umfasst das Bilden eines Doppelgradienten beim Schichten eines gleichen Volumens Histopaque-1077 über Histopaque-1119. Antikoaguliertes Vollblut wird vorsichtig auf das obere Histopaque-1077-Medium geschichtet. Beim Zentrifugieren werden Erythrozyten durch Polysaccharose aggregiert und setzen sich dadurch schnell ab. Granulozyten kommen an der unteren Histopaque-1077/1119-Grenzfläche vor, wogegen Lymphozyten und andere mononukleäre Zellen an der oberen Plasma/Histopaque-1077-Grenzfläche vorkommen. Die meisten unerheblichen Thrombozyten, die in der oberen Grenzfläche vorkommen, werden durch Zentrifugieren bei langsamer Geschwindigkeit während Waschschritten entfernt. Die Erythrozyten-Kontaminierung ist vernachlässigbar.
Features and Benefits
Histopaque®-1119 bietet zahlreiche Vorteile, z. B.:
  • optimale Rückgewinnung von lebensfähigen Zellen
  • selektive Trennung der Blutzelltypen
  • keine Zellverformungen
  • Lebensfähigkeit der Zellen bleibt erhalten
  • minimale Interferenz durch Fremdzellen
  • reproduzierbare Leistung von Charge zu Charge
  • sterilfiltriert und endotoxingeprüft
  • vor Licht geschützt bei 2–8 °C mindestens 2 Jahre stabil
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1077110831A6929
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
density
1.119
density
1.077
density
1.083
density
1.077 g/mL
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
aseptically filled
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Bei wieviel g muss das geschichtete (1,1077/1,119/Blut) und wie lange zentrufugiert werden um eine Trennung zu erreichen?
    1 answer
    1. After the discontinous density gradient is prepared using Histopaque 10771 and Histopaque 1119, the tubes are centrifuged for 30 minutes at 700G. The Product Information Sheet is available from the website and includes the complete recommended procedure.
      Helpful?
  2. Is the Histopaque-1119 solution compatible with blood stored in PAXgene cell-free DNA tubes for separating different cells from the blood when used in combination with Histopaque-1077 for a double gradient?
    1 answer
    1. The PAX gene Blood DNA tubes were not tested for compatibility with any of the Histopaque products. As a general rule, fresh blood provides the best results with the Histopaque products, and it is generally not recommended to use blood stored for more than 24 hours.
      Helpful?
  3. Are there any comparable products for Pancoll at densities 1.119 g/ml and 1.077 g/ml, to be used in cell isolation for gene expression studies or diagnostics.
    1 answer
    1. As Pancoll is polysucrose-based, Histopaque and Ficoll Paque have essentially the same formulations. For Histopaque and Ficoll Paque, products are available with densities of 1.073, 1.077, 1.083, 1.084, and 1.119 g/ml. Any of the Histopaque and Ficoll Paque products with densities of 1.077 g/ml and 1.119 g/ml should be suitable crossmatches for Pancoll products with densities of 1.077 g/ml and 1.119 g/ml.
      Helpful?
  4. Is there a product similar to Mono-Poly resolving media?
    1 answer
    1. The Mono-Poly resolving media has only a slight difference in formulation compared to Histopaque 11191, primarily in its density which can vary from 1.112 to 1.116 g/ml. In contrast, the specification for Histopaque 11191 is 1.119 g/ml +/- 0.001 g/ml.
      Helpful?
  5. Is it possible to use Histopaque 1119 as a double gradient media with another brand of density gradient media, such as Ficoll paque plus, or does it only work with Histopaque 1077?
    1 answer
    1. Histopaque and Ficoll Paque are chemically identical solutions. For all practical purposes, both have polysucrose 400.
      Helpful?
  6. Hi. I am trying to adapt an older protocol that calls for a certain percentage of Ficoll. What percentage does this product contain?
    1 answer
    1. This product is a mixture of Ficoll (polysucrose 400) and sodium diatrizoate at 60 grams and 167 grams per liter, respectively. The solution may not be a suitable substitute for protocols requiring Ficoll, only. Please see product F5415 to review a 20% Ficoll solution in water. This item may a better option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/f5415
      Other pure Ficoll products are available. See these potential product numbers below:
      F4375
      F2637
      F8016
      F9378
      F8636
      F1418
      GE17-0300-50
      GE17-0300-10
      GE17-0300-05
      Helpful?
  7. Can the procedure for using Product 11191, Histopaque®-1119, be used successfully with species such as rats and mice?
    1 answer
    1. The Histopaque 1119-1 procedure was developed for use with human blood.  Due to the lower number of circulating neutrophils in rat or mouse peripheral blood, the technique tends not to work as well with rats or mice.
      Helpful?
  8. Can the procedure for Product 11191, Histopaque®-1119, be performed using the various Accuspin products?
    1 answer
    1. No.  Accuspin products are intended for use with just a single density gradient - such as Histopaque® 1077.
      Helpful?
  9. The Product 11191, Histopaque®-1119, froze in transit.  Is the product still suitable for use?
    1 answer
    1. Mix the bottles upon receipt several times to ensure the product is uniform.  The products are shipped ambient and gradients in situ can form if the solution freezes during transport. As long as the bottle has not broken and no precipitate is noted, the product is suitable for use after slowly thawing and mixing.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. SSF
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Gradients with histo
    Brought to room temperature before using to get good separation.
    Helpful?