Fortfahren mit
GE17-5446-52
Ficoll®-Paque PREMIUM 1.073
liquid, sterile (endotoxins < 0.12 EU/mL), pack of 6 × 100 mL
Synonym(e):
Cytiva 17-5446-52, cell scaffold, gradient density media, isolation medium, ready-to-use media, sucrose polymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105330
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile (endotoxins < 0.12 EU/mL)
form
liquid
shelf life
3 yr
packaging
pack of 6 × 100 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5446-52
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture: suitable
dilution
(purification of lower density mononuclear cells from human peripheral blood)
color
Colorless to slightly yellow
pH range
5.5-7.5
density
1.073  g/mL
storage temp.
2-30°C
General description
Ficoll-Paque PREMIUM-Produkte sind eine Reihe von sterilen, gebrauchsfertigen Dichtegradienten-Medien zum Präparieren von mononukleären Zellen für die Verwendung in Zelltherapieanwendungen.
Application
Ficoll-Paque-PREMIUM-Produkte basieren auf Ficoll-Paque PLUS, das seit mehr als 30 Jahren als steriles Dichtemedium zur Isolierung von hohen Ausbeuten an mononukleären Zellen aus Knochenmark, peripherem Blut und Nabelschnurblut verwendet wird. Der Unterschied zu Ficoll-Paque PLUS besteht darin, dass alle Ficoll-Paque-PREMIUM-Produkte unter Anwendung eines gemäß ISO 13485:2003 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
Features and Benefits
  • Sterile, gebrauchsfertige Reagenzien zur Herstellung von mononukleären Zellpräparationen aus peripherem Blut, Knochenmark und Nabelschnurblut mittels Dichtegradientenzentrifugation.
  • Unter Anwendung eines gemäß ISO 13485:2003 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems hergestellt.
  • Gewährleistung eines geringen Endotoxingehalts (< 0,12 EU/mL) anhand entsprechender Tests bestätigt.
  • Zytotoxizitätsstufe 0.
  • Für Ficoll-Paque PREMIUM-Produkte ist eine Regulatory Support File (RSF) verfügbar.
Preparation Note
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Analysis Note
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)