Merck
G9391
Sigma-Aldrich
Bovine Gelatin
from bovine skin, Type B, powder, suitable for cell culture
Größe auswählen
100 G
€ 69,20
500 G
€ 264,00
€ 69,20
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 69,20
500 G
€ 264,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.75
€ 69,20
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Gelatine aus Rinderhaut, Type B, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
bovine skin
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Typ
Type B
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Gelstärke
~225 g Bloom
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL, hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen. Gelatine ist ein Hydrokolloid und reich an Glycin, Prolin und Hydroxyprolin, die der Gelatine ihre strukturelle Stabilität verleihen. Sie wird aus dem alkalisch aufgeschlossenen Kollagen in Rinderhaut synthetisiert und als Gelatine Typ B bezeichnet. Sie wird für viele Anwendungen in der Lebensmittelindustrie verwendet.[1] Nach dem Aufschluss nimmt Gelatine eine zufällige Spiralstruktur von der dreifach helikalen Anordnung des Kollagens an.[2] Die für die industrielle Produktion von Gelatine am häufigsten verwendete Materialquelle sind Nebenprodukte aus der Schlachtung. Gelatine vom Typ A vom Schwein und Gelatine vom Typ B unterscheiden sich im isoelektrischen pH-Wert. Die N-terminale Sequenz von Rindergelatine ist wegen ihrer Identifizierung einzigartig. Ihre Gelierungs- und Oberflächeneigenschaften eignen sich für die Verwendung in Schäumen und Klebstoffen.[3]
Anwendung
Gelatine wird wie folgt eingesetzt:
  • zur Beschichtung von Zellkulturen zur Verbesserung der Zelladhäsion[4]
  • in der PCR zur Stabilisierung der Taq-DNA, als Blockierungsreagenz bei Western Blot, ELISA und Immunchemie[5]
  • als Komponente von Medien zur Speziesdifferenzierung in der Bakteriologie
  • als biokompatibles Polymer
  • als Trägerstoff für die Freisetzung aktiver Biomoleküle[4]
  • in der Schaffung von Gerüsten für die Gewebezüchtung (Tissue Engineering)[6]
  • zur Untersuchung von Veränderungen in der Genexpression neonataler Kardiomyozyten, die durch langkettige Fettsäuren angestoßen werden
  • zur In-vitro-Untersuchung der Mobilisierung von kapillarem Endothel, induziert durch Effektoren der Angiogenese in vivo
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Zellkultur-Substrat bei 1 bis 5 μg/cm2 oder 0,5 bis 50 μg/ml empfohlen. Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie von der Anwendung und den Forschungszielen ab.
Biochem./physiol. Wirkung
Gelatine wird aufgrund seiner verringerten Immunantigenität und Kosteneffizienz häufig anstelle von Kollagen eingesetzt. Dieses Makromolekül enthält Arginin-Glycin-Asparaginsäure-Sequenzen (RGD-Sequenzen), welche die Osteoblastenadhäsion und Osteointegration fördern. Seine ähnlichen Eigenschaften machen Gelatine zu einem vorteilhaften Ersatz für Kollagen bei vielen Anwendungen. Gelatine findet weitgehende Anwendung bei der Verbesserung der Zelladhäsion bei verschiedenen Zelltypen. Darüber hinaus dient es als biokompatibles Polymer in Anwendungen zur Bereitstellung bioaktiver Moleküle und Schaffung von Gerüsten für die Züchtung von Gewebe (Tissue Engineering). Dieses vielseitig einsetzbare Material trägt zu einer verbesserten Zelladhäsion, einer kontrollierten Freisetzung bioaktiver Substanzen und der Entwicklung von Gerüsten zur Gewebezüchtung (Tissue Engineering) bei.[7]
Komponenten
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Vorsicht
Trockene Gelatine bleibt viele Jahre unverändert, wenn sie in einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Bei einer Erhitzung auf 100 °C in Gegenwart von Luft schwillt sie auf, wird weich und zersetzt sich in eine kohlenstoffhaltige Masse, wobei Pyridinbasen und Ammonium entstehen.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wird aus Rinderhaut gewonnen. Gelatine ist sowohl in heißem als auch kaltem Wasser löslich. Sie ist in den meisten organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Ether, Benzol, Aceton und Ölen praktisch unlöslich. Der durch den Bloomgelometer bestimmte Bloomwert gibt die Gallertfestigkeit eines Gels an, das aus einer Lösung mit bekannter Konzentration gewonnen wurde. Der Bloomwert ist proportional zur mittleren Molekularmasse. Die Bloomwerte von Schweinehaut-Gelatine liegen zwischen 90 und 300 g.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
bFGF-containing electrospun gelatin scaffolds with controlled nano-architectural features for directed angiogenesis
Montero RB, et al.
Acta Biomaterialia, 8(5), 1778-1791 (2012)
Investigation and Application of HA Composite Coating on the Ti Alloy
Qiang W, et al.
Journal of Separation Science (2013)
Tao Jiang et al.
Scientific reports, 7(1), 4575-4575 (2017-07-06)
Human tumour progression is a dynamic process involving diverse biological and biochemical events such as genetic mutation and selection in addition to physical, chemical, and mechanical events occurring between cells and the tumour microenvironment. Using 3D bioprinting we have developed
A microparticle approach to morphogen delivery within pluripotent stem cell aggregates
Bratt-Leal AM, et al.
Biomaterials, 34(30), 7227-7235 (2013)
Kathryn E Drzewiecki et al.
Biophysical journal, 111(11), 2377-2386 (2016-12-08)
Type-I collagen assembles in a stepwise, hierarchic fashion from the folding of the triple helix to the assembly of fibrils into fibers. The mature assembled fibers are crucial for tissue structure and mechanics, cell interactions, and other functions in vivo. Although triple
Artikel
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protokolle
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
Dieses Protokoll zur Gelatinebeschichtung für Zellkulturanwendungen enthält Informationen über Gelatinetypen, die Konzentration der Oberflächenabdeckung und Tipps für die Optimierung.
Questions
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf