Fortfahren mit
G2500
Gelatine aus Schweinehaut
gel strength 300, Type A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Number:
232-554-6
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
70-90% (biuret)
Biological source:
Porcine skin
€ 59,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine skin
Quality Segment
type
Type A
assay
70-90% (biuret)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
gel strength
~300 g Bloom
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
General description
Gelatine ist ein Hydrokolloid. Sie wird gewerblich aus Knochen und Häuten von Rindern oder Schweinen gewonnen.[1] Es handelt sich um ein Kollagenderivat, dessen Hauptbestandteil aus Protein sowie Mineralien und Wasser besteht.[2]
Application
Gelatine aus Schweinehaut wird wie folgt verwendet:
  • zur Beschichtung von Glasbodenplatten für die Kultivierung von A375-Zellen und bei Assays zum Gelatinezerfall[1]
  • zur Beschichtung von Glasobjektträgern für histologische Untersuchungen von Hirnschnitten[3]
  • bei der Synthese von Gelatine-Methacrylat(GelMA)-Präpolymeren für die Verkapselung von Zellen auf 3D-gedruckten Hydrogelen[4]
  • für die Zubereitung von Thiol-funktionalisiertem Gelatine(GelSH)-Hydrogel für das Bioprinting von 3D-Projektionen.[5]
Gelatine aus Schweinehaut wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur mit 1–5 μg/cm2 oder 0,5–50 μg/mL empfohlen. Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie von der Anwendung und den Forschungszielen ab.
Biochem/physiol Actions
Gelatinepolymer ist ein für Zell- und Gewebekulturen alternatives Biomaterial zu Kollagen.[2] Es ist ein stark sortiertes Geliermittel, das als Verdickungsmittel und Zutat in Lebensmitteln nützlich ist. Gelatine wird auch als Schaum- und Bindemittel sowie in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.[1] Sie ist biologisch abbaubar und mit biomedizinischen Anwendungen biokompatibel, insbesondere in Biomaterialien zur Regeneration von Herz- und Gefäßgeweben.[2]
Preparation Note
Dieses Produkt wird aus Schweinehaut gewonnen. Gelatine ist sowohl in heißem als auch kaltem Wasser löslich. Sie ist in den meisten organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Ether, Benzol, Aceton und Ölen praktisch unlöslich. Der durch den Bloomgelometer bestimmte Bloomwert gibt die Gallertfestigkeit eines Gels an, das aus einer Lösung mit bekannter Konzentration gewonnen wurde. Der Bloomwert ist proportional zur mittleren Molekularmasse. Die Bloomwerte von Schweinehaut-Gelatine liegen zwischen 90 und 300 g. Dieses Produkt hat eine Gelierkraft von 300 und ist bei 50 mg/mL in Wasser löslich.
Other Notes
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Disclaimer
Trockene Gelatine bleibt viele Jahre unverändert, wenn sie in einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Bei einer Erhitzung auf 100 °C in Gegenwart von Luft schwillt sie auf, wird weich und zersetzt sich in eine kohlenstoffhaltige Masse, wobei Pyridinbasen und Ammonium entstehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48722G939148720
assay
70-90% (biuret)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
Porcine skin
biological source
Porcine
biological source
bovine skin
biological source
Porcine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, slightly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, light brownish-yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatine aus Schweinehaut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
  2. what is the amino group content of the product Gelatine from porcine skin G2500?
    1 answer
    1. The amino group content of Gelatin is not determined in-house.
      Helpful?
  3. What's the molecular weight of this gelatin
    1 answer
    1. The average molecular weight is between 50,000−100,000 Da.