Fortfahren mit
48724
Gelatine aus Schweinehaut
suitable for microbiology, high gel strength
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,40
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
232-554-6
NACRES:
NA.85
€ 91,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
quality
high gel strength
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
ign. residue
≤2%
loss
≤15% loss on drying
transmittance
450 nm, ≥85%, 620 nm, ≥95%
pH
4.0-6.0 (25 °C, 67 mg/mL in H2O), 5.20-5.60
viscosity
5.10-5.80 mPa.s
gel strength
245-275 g Bloom (67 mg/ml water), 280-320 g BloomAOAC
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, faintly yellow, H2O: 67 mg/mL at 60 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Ca: ≤2000 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
application(s)
microbiology
Application
250 g Bloom
Preparation Note
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Other Notes
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Disclaimer
Polymer-Wasser-Wechselwirkung bei der Gelierung; Review: Struktur und Eigenschaften
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48722G2500G1890
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine skin
biological source
Porcine skin
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, faintly yellow, H2O: 67 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, slightly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatine aus Schweinehaut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)