Fortfahren mit
A9256
L-Asparaginsäure
≥98% (HPLC)
L-Aspartic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
(S)-2-Amino-bernsteinsäure, (S)-2-Aminobutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Asparaginsäure, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Application
L-Asparaginsäure wurde als eine der Komponenten von synthetischen Drop-out-Medien für die Kultivierung von knospender Hefe verwendet. Sie wurde zudem bei der Untersuchung der nicht-enzymatischen Gluconeogenese eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Haupt-Neurotransmitter für schnelle synaptische Erregung.
Asparaginsäure ist eine nicht-essenzielle Aminosäure. Sie ist am Harnstoffzyklus, am Krebs-Zyklus und am DNA-Stoffwechsel beteiligt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7219A894951572
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparaginsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. East Lansing MI
    • Reviews 4
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    L-Aspartic acid
    L-Aspartic acid from sigma have high quality , presentation and easy to use
    Helpful?