Merck
49449
L-Glutaminsäure
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonym(e):
(S)-2-Amino-glutarsäure, Glu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-293-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutaminsäure, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.5% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +31.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter, der ein Agonist an allen Subtypen der Glutamat-Rezeptoren (metabotropen, Kainat, NMDA und AMPA) ist.
Other Notes
Lesion-sparing agent, has excitotoxic properties; May function as precipitating agent in protein crystallization; Growth requirement of various microorganisms
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Excitotoxic amino acids as neuroendocrine research tools.
J W Olney et al.
Methods in enzymology, 103, 379-393 (1983-01-01)
Protein crystallization: the growth of large-scale single crystals.
G L Gilliland et al.
Methods in enzymology, 104, 370-381 (1984-01-01)
Steffen Gonda et al.
Frontiers in neuroanatomy, 14, 571351-571351 (2020-12-08)
NMDA receptors are important players for neuronal differentiation. We previously reported that antagonizing NMDA receptors with APV blocked the growth-promoting effects evoked by the overexpression of specific calcium-permeable or flip-spliced AMPA receptor subunits and of type I transmembrane AMPA receptor
Luigi F Agnati et al.
Pharmacological reviews, 55(3), 509-550 (2003-07-19)
The molecular basis for the known intramembrane receptor/receptor interactions among G protein-coupled receptors was postulated to be heteromerization based on receptor subtype-specific interactions between different types of receptor homomers. The discovery of GABAB heterodimers started this field rapidly followed by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49449-100G04061832410265
49449-500G04061832410326
49449-1KG04061832410289