Fortfahren mit
S166
Saclofen
solid
Synonym(e):
β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12ClNO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.71
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
solid
€ 196,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
SMILES string
NCC(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
JYLNVJYYQQXNEK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Saclofen has been used to prevent the inhibitory action of oxytocin on capsaicin-induced glutamatergic spontaneous excitatory transmission in rat neurons.[1]
Saclofen has been used as a GABAB receptor antagonist to study the analgesic effect of repeated injections of oxycodone in rats.
Biochem/physiol Actions
Saclofen might possess sympathetic nervous system-dependent anti-inflammatory action.[2]
Saclofen is the sulphonic analog of baclofen and is a selective GABAB receptor antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6566M196G154
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
off-white
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
mouse ... GABBR1(54393), GABBR2(242425)
rat ... GABBR1(81657), GABBR2(83633)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Gene Information
human ... ADORA1(134), CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
rat ... Cacna1a(25398)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701894-100UL04065267678719
SAB5700317-100UL04065265172622
SAB5701958-100UL04065267679358
S166-5MG04061836912925