Wichtige Dokumente
I2765
Ibotenic acid
~95% (TLC), solid, neurotoxin
Synonym(e):
α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ibotenic acid, ~95%, solid
Assay
~95%
Qualitätsniveau
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication)
0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL
0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
SMILES String
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)