Merck
F0514
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-asparagine (DOD) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Sonstige Hinweise
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Rechtliche Hinweise
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)