Fortfahren mit
39391
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethyl-carbodiimid
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid, EDC, WSC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 657,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
217-579-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507429
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethyl-carbodiimid, ≥97.0% (T)
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
refractive index
n20/D 1.460-1.463
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid wird häufig in Kombination mit N-hydroxysuccinimid (NHS) bei der Carbodiimid-Kopplungsreaktion verwendet, um die Kopplung zwischen Carboxylgruppe und Aminen zur Bildung von Amiden zu aktivieren.
Application
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid wird für die Oberflächenfunktionalisierung von Graphenquantenpunkten (Graphene Quantum Dots, GQDs) in den Messfühlern von Janus-Mikromotoren zum Nachweis von enterobakteriellen Kontaminationen eingesetzt. Darüber hinaus wird es für die Folsäureaktivierung vor der Konjugation auf Kieselnanoteilchen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E6383E7750424331
description
≥97.0% (T)
description
crystalline
description
commercial grade, powder
description
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
form
liquid
form
crystalline
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.460-1.463
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Which is the suggested EDC concentration and the relative protocol for covalently attach haptens to carrier proteins (e.g. BSA) ?
    1 answer
    1. EDC and EDAC are both abbreviations for N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide. While a detailed procedure for conjugating haptens (such as peptides) to carrier proteins such as Bovine Serum Albumin (BSA) is not available, the EDC is typically used at a 5 to 10-fold molar excess with respect to the hapten concentration in the reaction mix. Note that EDC hydrochloride (e.g., Products E6383, E7750 and 03450) is more commonly used as a coupling agent than EDC free base (Product 39391).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the concentration of the EDC chemical in the 10mL solution?
    1 answer
    1. This product is considered to be a pure/neat EDC material. It has a purity specification of 97% or greater, but it is not a solution of EDC in a solvent.