Fortfahren mit
A4888
Amphotericin B aus Streptomyces sp.
~80% (HPLC), powder
Synonym(e):
LNS-AmB, NSC 527017, Fungizon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H73NO17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.08
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-742-2
Beilstein/REAXYS Number:
78342
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
~80% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMF: 2-4 mg/mL, DMSO: 30-40 mg/mL, H2O: insoluble, water: insoluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Amphotericin B ist ein antimykotisches Polyen-Antibiotikum aus Streptomyces sp. und hat eine hohe Affinität für Sterine, insbesondere Ergosterine, aus Pilz- und Bakterienzellmembranen.
Application
Amphotericin B wird verwendet, um die Auswirkungen des Calcium-Influx auf die antimykotische Aktivität [1] und die Bindung und Kinetik von Amphotericin B an Sterole in Monoschichten, wässriger Lösung und Phospholipid-Doppelschichten zu untersuchen [2][3]. Es wird außerdem in Gewebekultur häufig als antimykotischer Zusatz verwendet.
Amphotericin B von Streptomyces sp. hat folgende Anwendungen:
  • in Amphotericin-perforierten Patches[4]
  • als Referenz-Antimykotikum im MIC (Mindesthemmkonzentration)-Agar-Verdünnungstest[5]
  • als Komponente von Arcobacter-selektiver Isolierungsbouillon[6]
Biochem/physiol Actions
Amphotericin B bindet an Sterine, wobei es Poren in der Membran bildet und kleine Moleküle austreten lässt. Das Produkt ist am wirksamsten gegen Pilze und Hefen.
Wirkungsweise: Amphotericin B bindet an Sterine, wobei es Poren in der Membran bildet und kleine Moleküle austreten lässt.
Antimikrobielles Spektrum: umfasst Pilze und Hefe
Features and Benefits
Hochwertiges Antibiotikum, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Preparation Note
Fest verschlossen. Trocken. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder in einem zugänglichen Bereich aufbewahren
Amphotericin B ist bei einem pH-Wert von 6 bis 7 nicht in Wasser löslich, bei einem pH-Wert von 2 oder 11 jedoch wasserlöslich. Es ist in DMSO (30–40 mg/ml) und in Dimethylformamid (2–4 mg/ml) löslich. Wässrige Lösungen können aufgrund ihrer schlechten Löslichkeit nicht sterilfiltriert werden.
Amphotericin B bleibt in Kultur über einen Zeitraum von 3 Tagen bei 37 °C aktiv. Bei -20 °C und vor Licht und Luft geschützt bleibt das Produkt 5 Jahre lang aktiv.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Das Produkt ist empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2411PHR16621032007
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
assay
~80% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
-
assay
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to perform a MIC assay and any powder that is not completely dissolved may affect the accuracy and reproducibility of MIC results. May I know if this product can fully dissolved in DMSO?
    1 answer
    1. The solubility in DMSO is listed as 30-40 mg/mL. It may be soluble above that concentration, but it would need to be tested empirically by the end user.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf