The specific salmon species is not determined for this product. See the link below to review a sample Certificate of Origin for this material:
https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/D9156/SLBM7249V.
Größe auswählen
€ 124,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 124,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
biological source
fish testis (salmon)
grade
Molecular Biology
assay
9-11 mg/mL (DNA concentration)
form
solution
concentration
10 mg/mL in H2O
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade for molecular biology | grade for molecular biology, puriss. p.a. | grade for molecular biology | grade for molecular biology |
| biological source fish testis (salmon) | biological source - | biological source - | biological source bovine thymus |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form lyophilized powder | form solution | form solution |
| assay 9-11 mg/mL (DNA concentration) | assay - | assay 9-11 mg/mL | assay 9-11 mg/mL (DNA concentration) |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
General description
Application
Um jede nicht-spezifische Hybridisierung der Sonde an ein Substrat zu verringern, müssen Blockierungsmittel eingesetzt werden. Im Allgemeinen wird dies mit einer Kombination aus Blockierungsreagens, Reinigungsmittel und denaturierter, fragmentierter DNA erreicht. Sigma bietet geschallte, denaturierte DNA von vielen verschiedenen Spezies, die bei Northern und Southern Blotting und bei anderen Methoden für die Hybridisierung von Nukleinsäuren als Blockierungsmittel verwendet werden können.
Preparation Note
Other Notes
Comparable product
Ähnliches Produkt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Protokolle
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Hefen gelten als Modellsysteme für eukaryotische Studien, da sie ein schnelles Wachstum aufweisen und über dispergierte Zellen verfügen.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Verwandter Inhalt
Instructions
-
What Salmon sp. D9156 is prepared from?