Fortfahren mit
B6429
Casein-Blockierungspuffer 10x
for Northern and Southern blotting, solution
Synonym(e):
10x Blocking Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12161700
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
storage temp.
room temp
General description
Casein ist ein Phosphoprotein in Milch. Es wird in vier Subtypen unterteilt, d. h. αS1-, αS2-, β- und κ-Casein.[1]
Der 10x Blockierungspuffer von Sigma ist ein caseinbasiertes Blockierungsmittel, das routinemäßig verwendet wird, um die unspezifische Bindung von Nachweisreagenzien[1] an die Northern- und Southern Blot-Membran zu reduzieren.
Application
Anwendungsgebiete von Casein Blockierungspuffer 10x:
  • Western Blotting[2][3][4]
  • Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Immunhistochemie
Features and Benefits
  • Bessere Blockierungsleistung als Milchpulver oder BSA
  • Einfach zu verwendendes Konzentrat
  • Mit neutralen und positiv geladenen Membranen kompatibel
  • Mit Chemilumineszenz- und Kolorimetrie-Detektionsassays kompatibel
Preparation Note
10x Blocking-Puffer vor Gebrauch mit Wasser von molekularbiologischer Qualität verdünnen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7594G766393017
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
Southern blotting: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
powder blend
form
powder blend
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is Casein Blocking Buffer (B6429) compatible with SSC-based pre-hybridization or hybridization buffers for Northern blotting (e.g. 6× SSC, 0.5% SDS) with directly fluorescently labeled probes, or is it intended only for post-hybridization blocking steps?
    1 answer
    1. The 10X Casein Blocking Buffer is recommended for both colorimetric and chemiluminescent detection. It is used as a blocking solution for detection, which occurs after hybridization and is suitable for Northern and Southern applications.
      Please also review our Technical Document, Northern & Southern Blot Protocols, available at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/gel-electrophoresis/southern-and-northern-blotting
      Helpful?
  2. Hi, how much time can be the casein blocking buffer 10X stored from its opening?
    1 answer
    1. This product does not have an expiration date once opened. The datasheet indicates the following regarding storage and stability:
      Storage/Stability: Store the 10X Casein Blocking Buffer at room temperature. It is also stable when stored at 2–8°C. Casein may precipitate over time, which is normal and should not impact the performance of the 10X Blocking Buffer. If precipitation is observed, resuspension of the solids can be achieved by inverting the bottle several times or by vortexing for a few seconds.
      Helpful?
  3. Hi, would it be possible to know the % of casein in your Casein Blocking Buffer 10X Cat# B6429? Thank you.
    1 answer
    1. The composition of this product is proprietary and cannot be disclosed. However, it can be stated that the product is a blocking reagent derived from bovine milk casein and does not contain any serum albumin.
      Helpful?
  4. whats the percentage casein in 10X of B6429-500ml ?
    1 answer
    1. Unfortunately, the concentration of casein is considered proprietary.
      Helpful?
  5. Will my RNA samples and probes be safe with this buffer if we are using horseradish peroxidase and chemiluminescent detection?
    1 answer
    1. The 10X Casein Blocking Buffer is recommended for both colorimetric and chemiluminescent detection. It is used as a blocking solution for detection, which occurs after hybridization and is suitable for Northern and Southern applications.
      Helpful?
  6. What is the pH? What is the counter ion? Is there saline salt in the preparation (0.15M)?
    1 answer
    1. Unfortunately, the composition of this product is proprietary and can't be disclosed.
      Helpful?
  7. What is the % w/v casein in this solution?
    1 answer
    1. The casein concentration is 1.8% of the total solution.
      Helpful?
  8. What is the solution solvent? What grade of reagent is this in terms of sterility and associated testing?
    1 answer
    1. As mentioned in the product detail page, this product is a molecular biology-grade product. A solution is prepared by diluting the 10x Blocking Buffer with molecular biology-grade water.