Merck
15356
Sigma-Aldrich
Blotting-Membranen aus Nylon 66, Typ B, positiv
for Northern and Southern blotting
Synonym(e):
Nylon 66-Blotting-Membranen, Typ B
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NA.25
Materialien
Nylon
Qualität
for molecular biology
Form
roll
Oberflächendeckung
surface (quaternary ammonium groups) ≥99%
Porengröße
0.45 μm pore size
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Positiv geladene Nylonmembran, mit Polyester verstärkt; Membrane hat eine Grösse von 0,2m x 3m (sie ist zusammengerollt)
Anwendung
Suitable for:
Protein transfer
Radioactive detection of blotted proteins and nucleic acids
Sensitive dot and slot blots of nucleic acids
für hochsensitives Nukleinsäure-Blotting, Dot- und Slotblots. Sehr gut geeignet für radioaktive Detektion. Ebenfalls geeignet für Protein-Transfer und Immunoblots.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 9-9 (1989)
Gerardas Dambrauskas et al.
Journal of experimental botany, 54(383), 699-706 (2003-01-30)
Very little is known about the expression patterns in plants of genes that encode proteins involved in the initiation of DNA replication. Partial cDNA sequences that encode Cdc6 and Mcm3 in tobacco have been isolated. The sequences were used as
K Pfeifer et al.
Journal of cell science, 106 ( Pt 2), 545-553 (1993-10-01)
Ubiquitination of proteins is a critical step in the controlled degradation process of many polypeptides. Here we show that sponges, the simplest multicellular group of eukaryotic organisms, are also equipped with the ubiquitin pathway. The polyubiquitin cDNA was isolated and
Protokolle
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.