Fortfahren mit
C7594
Casein-Blockierungspuffer
for Northern and Southern blotting, powder blend
Synonym(e):
blocking buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
232-555-1
NACRES:
NA.25
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder blend
technique(s)
Southern blotting: suitable
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
solubility
H2O: soluble, faintly yellow (dissolves in 5-10 minutes.)
storage temp.
room temp
General description
Casein ist eine aus Milch gewonnene Substanz, die häufig in Blockierungspuffern für Western, Southern und Northern Blot-Verfahren verwendet wird. Blockierungsmittel werden verwendet, um die unspezifische Bindung von Nachweisreagenzien an die Membranen zu reduzieren.
Application
Eignet sich als Blockierungspuffer für Western, Southern und Northern Blot-Membranen. Blockierte Membranen können dann entweder in Chemilumineszenz-, Kolorimetrie- oder DIG-Detektionsassays verwendet werden.
Features and Benefits
  • Bessere Blockierungsleistung als Milchpulver oder BSA
  • Kompatibel mit neutralen und positiv geladenen Membranen
  • Kompatibel mit Chemilumineszenz-, Kolorimetrie- und DIG-Detektionsassays
Preparation Note
Den gesamten Inhalt der Flasche in 800 ml Wasser von molekularbiologischer Qualität auflösen. Unter Rühren gründlich mischen, dann Wasser bis zu einem Endvolumen von 1 l hinzufügen. Bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B642970955G7663
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder blend
form
solution
form
liquid
form
powder blend
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)